MABF149D
Anti-CD117 (c-Kit) (mouse), PE-Cy7, clone ACK2 Antibody
clone ACK2, from rat, PE-Cy7
Synonyme(s) :
Mast/stem cell growth factor receptor Kit (SCFR), Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117, CD117 (c-Kit)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ACK2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kit(16590)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable