Merck
MABE917
Anticorps anti-structures d′ADN en G-quadruplex, clone BG4
clone BG4, from Escherichia coli
Synonyme(s) :
DNA G-quadruplex (BG4)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BG4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ELISA, ICC
Citations:
23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BG4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Les structures d'ADN en G-quadruplex sont associées à un certain nombre d'aspects essentiels de la fonction du génome, notamment la transcription, la recombinaison et la réplication. L'ADN simple brin riche en guanine (G) peut former des structures secondaires stables appelées G-quadruplexes (ou G-tétrades, ou G4), qui peuvent influer sur la méthylation au niveau des ilôts CPG (CGI). Il a été signalé que la structure G4 est étroitement associée à l'hypométhylation des CGI dans le génome humain. Quatre bases guanine peuvent s'assembler par des liaisons hydrogène de type Hoogsteen pour former une structure plane carrée appelée tétrade de guanines (G-tétrade), et deux G-tétrades ou plus peuvent s'empiler les unes sur les autres pour former un G-quadruplex. La structure en quadruplex est en plus stabilisée par la présence d'un cation, en particulier un ion potassium, qui se place dans un canal central entre chaque paire de tétrades. Une G-tétrade d'ADN peut se former au sein d'un même brin d'ADN (intramoléculaire), entre deux brins d'ADN (bimoléculaire), ou entre quatre brins d'ADN (tétramoléculaire). De l'ADN G4 peut apparaître n'importe où dans le génome lorsque des morceaux suffisamment longs d'ADN simple brin riches en G sont exposés durant la réplication, la transcription ou la recombinaison. L'analyse chimique des oligonucléotides formant des quadruplexes a révélé l'existence d'une pléthore de structures quadruplexes dynamiques de stabilités diverses. La variété des structures d'ADN G4 en fait un sujet attractif pour la recherche biomédicale moléculaire (réf. : Mao, SQ et al., (2018). Nat. Struc. Mol. Biol. 25(10); 951-957).
Immunogen
Oligonucléotides sous forme de G-quadruplex.
Application
Analyse ELISA : Un lot représentatif a permis de détecter des structures d'ADN en G-quadruplex avec le clone BG4 de l'anticorps anti-structures d'ADN en G-quadruplex (avec la permission de l'Université de Cambridge).
Analyse par ChIP-seq : Un lot représentatif a permis de détecter des structures d'ADN en G-quadruplex dans des applications de ChIP-seq (Hansel-Hertsch, R., et. al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72).
Analyse ELISA : Un lot représentatif a permis de détecter des structures d'ADN en G-quadruplex dans des applications de test ELISA (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter des structures d'ADN en G-quadruplex dans des applications d'immunocytochimie (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
L'anticorps anti-structures d'ADN en G-quadruplex, clone BG4 (réf. MABE917), est un anticorps monoclonal hautement spécifique qui cible les structures d'ADN en G-quadruplex et qui a été testé en ELISA, ChIP-seq et immunocytochimie.
Biochem/physiol Actions
Le clone BG4 présente une grande affinité pour les G-quadruplexes d'ADN intramoléculaires et intermoléculaires, et aucune liaison détectable à l'ARN en épingle à cheveux, à l'ADN simple brin ou à l'ADN double brin.
Physical form
Anticorps monoclonal purifié dans du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Analysis Note
L'anticorps anti-structures d'ADN en G-quadruplex, clone BG4 (réf. MABE917), a été séparé par SDS-PAGE, transféré sur une membrane en PVDF et sondé avec un anticorps anti-étiquette épitope FLAG (réf. MAB3118).
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c