Merck
MABE340
Anticorps anti-MDM2, clone IF2
clone IF2, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IF2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
La protéine MDM2 est une ubiquitine ligase E3 qui a été largement étudiée pour son rôle dans la régulation du suppresseur de tumeur p53. MDM2 antagonise l'activité transcriptionnelle de p53 de deux façons principales. L'extrémité N-terminale de MDM2 interagit et désactive le domaine de transactivation de p53. De plus, la région C-terminale E3 ligase de MDM2 peut fixer de la mono-ubiquitine sur p53, entraînant le transport de p53 du noyau au cytoplasme, évitant ainsi l'interaction de p53 avec les séquences cibles d'ADN. De plus, MDM2 peut également fixer des chaînes de polyubiquitine sur p53, entraînant la dégradation de p53 par le protéasome. MDM2 peut produire ces effets en partenariat avec la protéine Mdmx. Globalement, MDM2 inhibe la capacité de p53 à induire l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose et peut contribuer à l'oncogenèse.
Poids réel (observé) : env. 85 kDa et env. 60 kDa. Uniprot décrit de nombreuses isoformes entre 12 et 56 kDa, pouvant être hautement phosphorylées et ubiquitinylées.
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à la protéine MDM2 humaine.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter MDM2 dans un lysat de cellules Raji, HepG2 et Molt-4.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter MDM2 sur du tissu humain de cancer de la prostate.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-MDM2, clone IF2, est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de MDM2, également connue sous le nom de E3 ubiquitine ligase, Mdm2 ou Hdm2, et son utilisation a été validée en WB et en IHC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Physical form
Format : purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine MDM2 dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Témoin
Lysat de cellules A431
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c