Merck
MABE339
Anticorps anti-p53 (de type sauvage), clone PAb1620
clone Pab1620, from mouse
Synonyme(s) :
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Pab1620, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
18
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Pab1620, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Le p53 de type sauvage est présent dans le noyau de toutes les cellules normales de mammifère, où il semble être impliqué dans la régulation de la prolifération cellulaire. La protéine normale possède une demi-vie très courte et est présente en quantités infimes dans les cellules et tissus normaux. À l'inverse, la protéine p53 mutante produite par les cellules malignes est généralement le fruit d'une mutation ponctuelle au niveau du gène p53, entraînant la substitution d'un seul acide aminé qui prolonge considérablement la demi-vie de la molécule. L'accumulation de hauts niveaux de p53 est potentiellement un nouveau marqueur de malignité.
~53 kDa (poids observé)
Immunogen
Cellules tumorales VLM de souris.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter le p53 dans du tissu cérébral humain normal.
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le p53 en IP (Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le p53 dans des échantillons de peau dorsale issus de torses animaux (Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.) et dans certains tissus cancéreux humains (Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-p53 (de type sauvage), clone PAb1620, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter le p53 (de type sauvage), aussi appelé antigène tumoral cellulaire p53 ou suppresseur de tumeur p53, qui a été validé en WB et IHC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Physical form
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le p53 dans du lysat de tissu cérébral de souris.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c