Merck
MABE284
Anticorps anti-MSH2, clone FE11
clone FE11, from mouse
Synonyme(s) :
DNA mismatch repair protein Msh2, hMSH2, MutS protein homolog 2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FE11, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FE11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSH2(4436)
General description
La MSH2 est une protéine nucléaire exprimée de façon ubiquitaire qui est impliquée dans les processus de réparation de l'ADN. La MSH2 est active comme hétérodimère des sous-unités alpha et bêta de MutS qui se lient à l'ADN au niveau des brins mal appariés. La sous-unité MutS alpha se lie aux mésappariements de base unique et aux boucles d'insertion-délétion de dinucléotides, tandis que MutS bêta détecte les boucles d'insertion-délétion plus longues. Les sous-unités MutS liées forment ensuite des complexes avec les dimères MutL alpha afin de coordonner les processus de réparation des mésappariements d'ADN en aval. Une expression anormale de la MSH2 a été associée au cancer colorectal héréditaire sans polypose de type 1 et au syndrome de Muir-Torre.
Poids réel (observé) : env. 104 kDa
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à l'extrémité C-terminale de la MSH2 humaine.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine SW-480 dans du tissu de côlon humain normal et du tissu d'adénocarcinome humain (Thibodeau, S. N., et al. (1996). 56(21):4836-4840.).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-MSH2, clone FE11, est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de MSH2, également connue sous le nom de protéine de réparation des mésappariements de l'ADN Msh2, hMSH2, protéine homologue MutS 2 ; son utilisation a été validée en WB et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale de la protéine MSH2.
Physical form
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules SW-480.
Analyse par western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter MSH2 dans 10 µg de lysat de cellules SW-480.
Témoin
Lysat de cellules SW-480
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c