MABE1893
Anti-RFC1 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 128.26 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RFC1(5981)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Replication factor C subunit 1 (RFC1) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RFC1 in Western Blotting applications (Farina, A., et. al. (2008). J Biol Chem. 283(30):20925-36).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable