MABD150
Anti-LIF Receptor, clone 1C7 (Azide Free) Antibody
clone 1C7, from mouse
Synonyme(s) :
Leukemia inhibitory factor receptor, LIF receptor, LIF-R, D-factor, CD118, GP190, LIFR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIFR(3977)
Description générale
Immunogène
Application
Inhibition Assay Analysis: A representative lot detected LIF Receptor in IL3 proliferative response in Ba/F3 cells (Pitard, V., et al. (1997) Journal of Immunological Methods. 205:177-190).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected LIF Receptor in CHO D1IgD2-mycDAF.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable