MABD122C3
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3, Cy3 Conjugate
clone AA60-E3-3, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
CD-73, 5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AA60-E3-3, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5E(4907)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualité
Immunocytochemical analysis: A 1:100 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable