Merck
MABC86
Anticorps anti-nesprine-2, clone K20-478
clone K20-478, from mouse
Synonyme(s) :
Nesprin-2, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, Protein NUANCE, Synaptic nuclear envelope protein 2, Syne-2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K20-478, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
5
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K20-478, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNE2(23224)
General description
La nesprine-2 (SYNE-2) est également appelée protéine répétitive de spectrine de l'enveloppe nucléaire 2 ou protéine de connexion de l'actine avec le noyau. Elle connecte les organites et le cytosquelette d'actine afin de maintenir l'organisation spatiale subcellulaire. La nesprine-2 connecte les noyaux au cytosquelette en interagissant avec l'enveloppe nucléaire et l'actine F cytoplasmique. Elle est nécessaire à la migration du centrosome dans la surface cellulaire apicale au début de la ciliogenèse. La nesprine-2 est largement exprimée, avec des niveaux élevés observés dans les reins, dans le foie adulte et fœtal, dans l'estomac et dans le placenta. Des anomalies sur la SYNE2 sont responsables de dystrophies musculaires d'Emery-Dreifuss de type 5 (EDMD5).
Poids réel (observé) : env. 250 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Immunogen
Protéine recombinante avec marqueur His correspondant à la nesprine-2 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter la nesprine-2 dans des cellules COS-7.
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter la nesprine-2 dans des extraits de cellules HEK293 entières transfectées par HA-MKS3. L'échantillon immunoprécipité a ensuite subi un western blotting en utilisant le même lot représentatif d'anticorps (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626).
Analyse par western blotting : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la nesperine-2 dans des extraits de cellules IMCDE entières. Des niveaux élevés d'une isoforme de 25 kDa contenant l'ABD ont été observés uniquement post-confluence (+72 heures) ; cependant, une seconde isoforme majeure contenant l'ABD a été observée à 55 kDa avant et après la confluence (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Dylight® est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific. Alexa Fluor est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détecter la nesprine-2 avec cet anticorps monoclonal de souris anti-nesprine-2, clone K20-478, validé pour une utilisation en western blotting, ICC et IP.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Physical form
Format : Produit purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules COS-7.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la nesprine-2 dans 10 µg de lysat de cellules COS-7.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Aravindh Subramani et al.
Cells, 12(13) (2023-07-14)
The spread of tumor cells and the formation of distant metastasis remain the main causes of mortality in cancer patients. However, the mechanisms governing the release of cells from micro-environmental constraints remain unclear. E-cadherin negatively controls the invasion of epithelial
Yasunao Kamikawa et al.
Cell death discovery, 7(1), 152-152 (2021-07-07)
The nuclear envelope (NE) safeguards the genome and is pivotal for regulating genome activity as the structural scaffold of higher-order chromatin organization. NE had been thought as the stable during the interphase of cell cycle. However, recent studies have revealed
Maria Chiara Lionetti et al.
Biophysical journal, 118(9), 2319-2332 (2020-04-23)
The nuclear morphology of eukaryotic cells is determined by the interplay between the lamina forming the nuclear skeleton, the chromatin inside the nucleus, and the coupling with the cytoskeleton. Nuclear alterations are often associated with pathological conditions as in Hutchinson-Gilford
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MABC8604053252935954