MABC39
Anti-LAMP-1 (CD107a) Antibody, clone 1D4B
clone 1D4B, from rat
Synonyme(s) :
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4B, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lamp1(16783)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Chen, 1985).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Tumor Markers
Qualité
Western Blot Analysis: 1:50,000 dilution of this antibody detected LAMP-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
NIH/3T3 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable