Merck
MABC32
Anticorps anti-p62 (séquestosome-1), clone 11C9.2
clone 11C9.2, from mouse
Synonyme(s) :
sequestosome 1, EBI3-associated protein of 60 kDa, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, oxidative stress induced like, EBI3-associated protein p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 doma
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11C9.2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11C9.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
General description
La protéine p62, aussi connue sous le nom de séquestosome-1, est une protéine associée à ras-GAP de 62 kDa. p62 se lierait aux tyrosine kinases de la famille src et pourrait constituer un agent de liaison ("linker") entre les kinases activées de la famille src et leurs effecteurs en aval. p62 possède une région de liaison à l'ARN et pourrait avoir la capacité de se lier à l'ARN. La protéine p62 est associée à l'activation du facteur de transcription NF-κB, impliqué dans la différenciation cellulaire, la réponse immunitaire et la régulation des canaux potassiques. La protéine p62 a récemment été associée à la voie extrinsèque de l'apoptose et pourrait être un intervenant clé de la tumorigenèse.
~47-60 kDa (poids observé).
Le poids moléculaire de cette protéine obtenu par calcul est de 47 kDa. Elle présente aussi une isoforme de 38 kDa. Cette protéine peut ressortir jusqu'à ~60 kDa dans certains lysats en raison de modifications.
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine p62 (séquestosome-1) humaine.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,001 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter la protéine p62 (séquestosome-1) dans 10 µg de lysat de cellules PC12.
Analyse par cytométrie en flux : Une quantité de 1,0 µg d'un précédent lot a permis de détecter la protéine p62 (séquestosome-1) lors du marquage de cellules HeLa fixées et perméabilisées.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter la protéine p62 (séquestosome-1) dans des cellules NIH/3T3, A431 et HeLa.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez la protéine p62 (séquestosome-1) à l'aide de cet anticorps anti-p62 (séquestosome-1), clone 11C9.2, dont l'utilisation a été validée en WB, FC et IC.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Physical form
Format : Produit purifié
IgMκ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cellules A431
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,001 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine p62 (séquestosome-1) dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Contenu apparenté
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Yue-Mei Feng et al.
Autophagy, 9(9), 1395-1406 (2013-06-27)
Drug addiction is a chronic brain disease that is a serious social problem and causes enormous financial burden. Because mitochondrial abnormalities have been associated with opiate addiction, we examined the effect of morphine on mtDNA levels in rat and mouse
Huimin Yan et al.
Journal of rheumatic diseases and treatment, 1(1), 5-5 (2015-06-30)
Autophagy plays a central role in various disease processes. However, its contribution to inflammatory arthritides such as rheumatoid arthritis (RA) is unclear. We observed that autophagy is engaged in the K/BxN serum transfer model of RA but autophagic flux is
The regulatory activity of autophagy in conjunctival fibroblasts and its possible role in vernal keratoconjunctivitis.
Paola Brun et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 146(5), 1210-1213 (2020-04-10)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MABC3204053252681813