MABC272
Anti-Annexin VI Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Chromobindin-20, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B11.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA6(309)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Annexin VI in HeLa and A431 cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin VI in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable