A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FE9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
8
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FE9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APC(324)
General description
La protéine de la polypose adénomateuse colique (APC pour "Adenomatous Polyposis Coli") est une protéine multidomaine ubiquitaire dont le rôle de suppresseur de tumeur est attesté par de nombreuses sources. Le mécanisme de suppression tumorale induite par la protéine APC demeure un domaine de recherche actif. Cependant, plusieurs études semblent indiquer que la protéine APC est un régulateur négatif de la voie de signalisation Wnt, car elle inhibe l'expression de la β-caténine en interagissant avec le complexe axine/GSK3-β, empêchant ainsi la transcription de certains gènes, comme le gène MYC, qui interviennent dans la prolifération cellulaire. Des protéines APC non fonctionnelles contribuent à l'apparition et à la prolifération de divers types de cancers, dont la polypose adénomateuse familiale. Toutefois, d'autres études ont montré que la protéine APC interagit avec une multitude d'autres protéines, comme les protéines se liant aux microtubules EB1, pur réguler d'autres processus tels que la migration cellulaire.
Poids réel : ~147 kDa. Uniprot décrit la protéine entière à ~312 kDa. Cet anticorps a permis d'en détecter la forme tronquée à ~147 kDa.
Immunogen
Peptide linéaire correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine APC humaine.
Application
L'anticorps anti-APC, clone FE9, est un anticorps dirigé contre la protéine APC pour une utilisation en western blotting.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnait l'extrémité N-terminale de la protéine APC.
Physical form
Format : purifié
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules SW480
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine APC dans 10 µg de lysat de cellules SW480.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine APC dans 10 µg de lysat de cellules SW480.
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| MABC202 | 04053252439049 |