MABC1634
Anti-MLKL Antibody, clone 5A6
Synonyme(s) :
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 54.32 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aλ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mlkl(74568)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysates from Mouse dermal fibroblasts.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type Mouse dermal fibroblasts, but not in lysates from fibroblasts with Mlkl knockout.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2021). Cell Death Differ. 28(7):2126-2144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable