MABC1182
Anti-Serpina3n Antibody, clone 13H5
clone 13H5, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
Serine protease inhibitor A3N
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13H5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Serpina3N(20716)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Serpina3n in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1