Principaux documents
MABC1176
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Bax, clone 6A7
from mouse
Synonyme(s) :
Apoptosis regulator BAX, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAX(581)
Description générale
La protéine régulatrice de l'apoptose Bax (Uniprot : Q07812 ; également appelée Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4) est codée par le gène BAX (également appelé BCL2L4) (identifiant du gène : 581) chez l'être humain. La Bax est un membre pro-apoptotique de la famille des protéines Bcl-2. Elle présente une grande homologie avec la protéine Bcl-2 et s'exprime de manière variable selon les cellules. Elle est généralement exprimée à de très faibles concentrations dans les cellules normales. Lors de l'induction de l'apoptose, la Bax subit un changement de conformation et transite du cytosol vers la membrane mitochondriale. La Bax forme des homodimères ainsi que des hétérodimères avec la Bcl-2 par le biais d'un motif de liaison commun ; le rapport entre la Bax et la Bcl-2 permet alors de déterminer la survie ou la mort des cellules au cours de l'apoptose. La BAX semble interagir avec le canal anionique voltage-dépendant (VDAC) mitochondrial et en faciliter l'ouverture, entraînant une perte de potentiel membranaire et la libération de cytochrome C. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes ont été observées pour ce gène. Le clone 6A7 réagit avec plusieurs isoformes de la Bax.
Spécificité
Le clone 6A7 reconnaît la protéine BAX dans les cellules humaines. Il cible un épitope de 13 acides aminés de la région N-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 13 acides aminés de la région N-terminale de la protéine BAX humaine.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la Bax dans des applications de western blotting (Xin, M., et al. (2014). Nat Commun. 5:4935).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter la Bax dans des applications d'immunofluorescence (Xin, M., et al. (2014). Nat Commun. 5:4935).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis de détecter la Bax dans des applications d'immunoprécipitation (Xin, M., et al. (2014). Nat Commun. 5:4935; Hsu, Y.T., et al. (1998). J Biol Chem. 273(17):10777-83).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détection de la protéine Bax à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-Bax, clone 6A7 (réf. MABC1176-25UG), dont l'utilisation a été validée en immunoprécipitation, immunofluorescence et western blotting.
Qualité
Produit évalué par immunoprécipitation sur des lysats de cellules THP-1.
Analyse par immunoprécipitation : une dilution au 1/250e de cet anticorps a permis de détecter la Bax dans des cellules THP-1.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable