MABC1102
Anti-DKK2 Antibody, clone 5F8
clone 5F8, from mouse
Synonyme(s) :
Dickkopf-related protein 2, Dickkopf-2, hDkk-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F8, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DKK2(27123)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected DKK2 in ELISA applications (Xiao, Q., et. al. (2018). Nat Med. 24(3):262-270).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected DKK2 in human heart tissue lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité