Principaux documents
MAB8727
Sigma-Aldrich
Anticorps antirabique, glycoprotéine, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
24-3F-10, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'anticorps monoclonal antirabique 24-3F-10 est une molécule d'immunoglobuline de la classe IgG2a qui présente une forte affinité pour un épitope (site antigénique) sur la molécule de glycoprotéine (G) du virus de la rage de la souche vaccinale ERA. Il s'est avéré efficace pour l'identification et la quantification de l'antigène immunisant contre la rage lors de la production de vaccins antirabiques par technologie recombinante.
Spécificité
Glycoprotéine de la rage.
Immunogène
Souche vaccinale ERA
Épitope : glycoprotéine
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Immunofluorescence :
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
L'anticorps antirabique, glycoprotéine, clone 24-3F-10, détecte les niveaux de virus de la rage et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IF et en WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon à base de PBS 0,02 M et de chlorure de sodium 0,25 M, contenant 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Johnny Phong Do et al.
eLife, 5 (2016-09-20)
The basal forebrain (BF) plays key roles in multiple brain functions, including sleep-wake regulation, attention, and learning/memory, but the long-range connections mediating these functions remain poorly characterized. Here we performed whole-brain mapping of both inputs and outputs of four BF
Guofen Ma et al.
Science advances, 7(20) (2021-05-16)
Sensory processing is subjected to modulation by behavioral contexts that are often mediated by long-range inputs to cortical interneurons, but their selectivity to different types of interneurons remains largely unknown. Using rabies-virus tracing and optogenetics-assisted recording, we analyzed the long-range
Kevin T Beier et al.
Cell reports, 26(1), 159-167 (2019-01-04)
Viral-genetic tracing techniques have enabled mesoscale mapping of neuronal connectivity by teasing apart inputs to defined neuronal populations in regions with heterogeneous cell types. We previously observed input biases to output-defined ventral tegmental area dopamine (VTA-DA) neurons. Here, we further
Hongli Jin et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(6), e0009484-e0009484 (2021-06-05)
The global spread of Zika virus (ZIKV), which caused a pandemic associated with Congenital Zika Syndrome and neuropathology in newborns and adults, prompted the pursuit of a safe and effective vaccine. Here, three kinds of recombinant rabies virus (RABV) encoding
Zhiyuan Gong et al.
PLoS neglected tropical diseases, 17(4), e0011254-e0011254 (2023-04-24)
Rabies, caused by the rabies virus (RABV), is an ancient and neglected zoonotic disease posing a large public health threat to humans and animals in developing countries. Immunization of animals with a rabies vaccine is the most effective way to