Principaux documents
MAB8705
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-complexe du virus de la dengue, clone D3-2H2-9-21
clone D3-2H2-9-21, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
D3-2H2-9-21, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La dengue est une maladie virale aiguë transmise par les moustiques caractérisée par de la fièvre, des maux de tête, des arthralgies (douleurs rétro-orbitaires sévères), des myalgies, des éruptions cutanées, des nausées et des vomissements. Les infections sont causées par l'un des quatre sérotypes de virus étroitement apparentés, mais distincts sur le plan antigénique (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4). L'infection par l'un de ces sérotypes ne donne pas d'immunité pour une protection croisée, de sorte que les personnes vivant dans une zone où la dengue est endémique peuvent avoir quatre infections de dengue au cours de leur vie. La dengue est principalement une maladie urbaine des tropiques, et les virus qui la causent sont maintenus dans un cycle qui implique l'homme et Aedes aegypti, un moustique domestique, qui pique le jour et préfère se nourrir des humains. Bien que la plupart des infections à la dengue entraînent une maladie relativement bénigne, certaines peuvent provoquer la dengue hémorragique (DHF) ou syndrome de choc de la dengue, les enfants étant particulièrement à risque. Bien que des épidémies aient été signalées depuis 1779, l'incidence a augmenté, avec des pandémies à sérotypes multiples à l'échelle mondiale qui se sont intensifiées au cours des 15 dernières années. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la dengue, mais les mesures contre les symptômes et les mesures de soutien sont efficaces à la fois contre la dengue classique et la dengue hémorragique. Les facteurs de risque importants pour la DHF comprennent la souche et le sérotype du virus impliqué, ainsi que l'âge, l'état immunitaire et les prédispositions génétiques du patient.
Spécificité
Réagit avec tous les membres du complexe du virus de la dengue.
Immunogène
Antigènes du virus de la dengue de type 4.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Détectez le complexe du virus de la dengue avec cet anticorps anti-complexe du virus de la dengue, clone D3-2H2-9-21, dont l'utilisation a été validée en IC et en IF.
Immunofluorescence :
Immunocytochimie sur tissus fixés à l'acétone.
Dilution de travail suggérée : Du 1/50e au 1/400e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 mois à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Échantillon de patient positif au virus de la dengue
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura B Dickson et al.
Science advances, 3(8), e1700585-e1700585 (2017-08-25)
Conditions experienced during larval development of holometabolous insects can affect adult traits, but whether differences in the bacterial communities of larval development sites contribute to variation in the ability of insect vectors to transmit human pathogens is unknown. We addressed
Modulation of ?-enolase post-translational modifications by dengue virus: increased secretion of the basic isoforms in infected hepatic cells.
Higa, LM; Curi, BM; Aguiar, RS; Cardoso, CC; De Lorenzi, AG; Sena, SL; Zingali, RB; Da Poian, AT
Testing null
Antibody neutralization and viral virulence in recurring dengue virus type 2 outbreaks.
Sook-San Wong,Juraina Abd-Jamil,Sazaly Abubakar
Viral Immunology null
Lorena O Fernandes-Siqueira et al.
mSphere, 3(1) (2018-02-07)
Dengue virus (DENV) is among the most important human arboviruses and is clinically and experimentally associated with lipid metabolism disorders. Using high-resolution respirometry, we analyzed the metabolic switches induced by DENV in a human hepatic cell line. This experimental approach
Raúl C Gomila et al.
PloS one, 6(2), e16687-e16687 (2011-03-10)
Viral RNA translation and replication are regulated by sequence and structural elements in the 5' and 3' untranslated regions (UTR) and by host cell and/or viral proteins that bind them. Dengue virus has a single-stranded RNA genome with positive polarity