MAB846
Anti-Mumps Blend Antibody, fusion protein, clones 570-7A, 570-12G
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
570-12G, monoclonal
570-7A, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence at 1:1,000 - 3,000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable