Principaux documents
MAB8293
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-parvovirus B19, a.a. 328-344 de la protéine de capside VP2, clone R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R92F6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Reconnaît le parvovirus B19 humain. Reconnaît un épitope commun aux protéines structurales VP1 et VP2 du B19. Dans les tissus infectés par le B19, la coloration avec l'anticorps MAB8293 est principalement localisée dans le noyau, bien qu'une coloration cytoplasmique puisse également être observée.
Immunogène
Parvovirus B19 natif purifié à partir de plasma humain.
Épitope : a. a. 328-344 de la protéine de capside VP2
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Dosages immuno-enzymatiques (EIA) : dilution au 1/200e.
Tests d'immunofluorescence (IFA) : dilution du 1/200e au 1/400e.
Immunohistochimie sur coupes de tissus fixées au formol et incluses en paraffine : dilution du 1/50e au 1/100e. Il est recommandé de réaliser un démasquage antigénique au tampon citrate à haute température.
Western blotting : dilution au 1/1 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
L'anticorps anti-parvovirus B19, a. a. 328-344 de la protéine de capside VP2, clone R92F6, est un anticorps ciblant le parvovirus B19 destiné à être utilisé en ELISA, IF, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
En solution dans un tampon à base de phosphate 20 mM (pH 7,6) et de NaCl 0,25 M, avec 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Échantillon de patient positif au parvovirus
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rhiannon R Penkert et al.
Vaccines, 9(8) (2021-08-29)
Children with sickle cell disease (SCD) suffer life-threatening transient aplastic crisis (TAC) when infected with parvovirus B19. In utero, infection of healthy fetuses may result in anemia, hydrops, and death. Unfortunately, although promising vaccine candidates exist, no product has yet
Detection of parvovirus B19 capsid proteins in testicular tissues.
Monica E Polcz,Laura A Adamson,Reva S Datar,Larry J Fowler,Jacqueline A Hobbs
Urology null
Roles of E4orf6 and VA I RNA in adenovirus-mediated stimulation of human parvovirus B19 DNA replication and structural gene expression.
Winter, K; von Kietzell, K; Heilbronn, R; Pozzuto, T; Fechner, H; Weger, S
Journal of virology null
Neutralization of human parvovirus B19 by plasma and intravenous immunoglobulins.
Jens Modrof,Andreas Berting,Bjorn Tille,Andreas Klotz,Christina Forstner,Sandra Rieger et al.
Transfusion null
HepG2 hepatocellular carcinoma cells are a non-permissive system for B19 virus infection.
Bonvicini, F; Filippone, C; Manaresi, E; Zerbini, M; Musiani, M; Gallinella, G
The Journal of General Virology null