Principaux documents
MAB5618
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de sérotonine
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
SERT
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
primate, human
Ne doit pas réagir avec
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Transporteur de sérotonine, humain et primate non humain.
Immunogène
Peptide synthétique du transporteur de sérotonine humain.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : dilution au 1/500e-1/1 000e sur des tissus fixés au formol à 10 % et inclus en paraffine à partir de bulbe rachidien humain. Pour la récupération des antigènes, il est conseillé d'utiliser la méthode de récupération d'épitopes induite par la chaleur (HIER) : tampon de citrate, pH 6,0.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-transporteur de la sérotonine détecte le taux de transporteur de la sérotonine. Son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IH.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Forme physique
Ascites
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Smriti Patodia et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 32(5), e13074-e13074 (2022-04-29)
Several lines of evidence link deficient serotonin function and SUDEP. Chronic treatment with serotonin reuptake inhibitors (SRIs) reduces ictal central apnoea, a risk factor for SUDEP. Reduced medullary serotonergic neurones, modulators of respiration in response to hypercapnia, were reported in
Anke J Borgers et al.
Frontiers in neuroscience, 8, 106-106 (2014-05-27)
That serotonin plays a role in the regulation of feeding behavior and energy metabolism has been known for a long time. Serotonin transporters (SERT) play a crucial role in serotonin signaling by regulating its availability in the synaptic cleft. The
Jonas Woll Jørandli et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 319(6), G761-G768 (2020-09-25)
Serotonin is a highly conserved and ubiquitous signaling molecule involved in a vast variety of biological processes. A majority of serotonin is produced in the gastrointestinal epithelium, where it is suggested to act as a prominent regulatory molecule in the
Cheryl D Stimpson et al.
Social cognitive and affective neuroscience, 11(3), 413-422 (2015-10-18)
Humans' closest living relatives are bonobos (Pan paniscus) and chimpanzees (Pan troglodytes), yet these great ape species differ considerably from each other in terms of social behavior. Bonobos are more tolerant of conspecifics in competitive contexts and often use sexual
E C C Castro et al.
Canadian respiratory journal, 2017, 9064046-9064046 (2017-03-21)
Introduction. Failure of the vascular pulmonary remodeling at birth often manifests as pulmonary hypertension (PHT) and is associated with a variety of neonatal lung disorders including a uniformly fatal developmental disorder known as alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary