Merck
MAB5352
Anticorps anti-Notch 1, clone mN1A
clone mN1A, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-AOS5, Anti-AOVD1, Anti-TAN1, Anti-hN1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mN1A, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
12
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mN1A, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, feline
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
General description
272,5 kDa (et 230 kDa pour la forme transformée).
La protéine Notch1 se compose de trois domaines. Le domaine extracellulaire, qui contient 36 répétitions du facteur de croissance épidermique (EGF) et 3 répétitions lin-12/Notch (LNR), et qui agit comme un récepteur dans les interactions cellule-cellule. Un domaine transmembranaire (TM) unique. Et le domaine intracellulaire, qui contient 6 répétitions cdc10/ankyrine (cdc10) et la région NCR ("Notch cytokine response") nouvellement définie, qui contient un NLS (signal de localisation nucléaire) bipartite putatif.
Immunogen
Région cdc10-NCR de la protéine Notch1 de souris exprimée sous la forme d'une protéine de fusion marquée à la GST.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-Notch1, clone mN1A, est un anticorps monoclonal de souris de grande qualité permettant de détecter la protéine Notch1 et validé en ICC, IHC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Western blotting à l'aide d'ECL
Immunohistochimie
Immunocytochimie
Immunoprécipitation
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Biochem/physiol Actions
Reconnaît le domaine intracellulaire de la protéine Notch1. L'anticorps présente une grande affinité pour la forme intracellulaire "activée" de la protéine Notch1, mais une faible affinité pour les formes complètes (formes non transformées ou hétérodimères de la protéine de surface cellulaire). Aucune réactivité avec les protéines Notch2, 3 ou 4.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution.
Purification sur protéine A
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Contrôle
Dans les tissus fœtaux, utiliser du tissu de rate, de tronc cérébral ou de poumon. Dans la plupart des tissus d'adulte, utiliser du tissu lymphoïde.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace : 04-1046
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c