MAB5310
Anti-Glutathione Antibody, clone D8
clone D8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D8, monoclonal
Espèces réactives
eukaryotes
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Stress oxydatif
Immunocytochimie :
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable