Key Documents
MAB5256
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone NE14
clone NE14, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Espèces réactives
rat, pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Description générale
Les neurofilaments sont un type de filament de taille intermédiaire et un élément essentiel du cytosquelette soutenant le cytoplasme des axones. Ce sont les composés fibrillaires les plus abondants des axones, 3 à 10 fois plus fréquents en moyenne que les microtubules axonaux. Les neurofilaments (10 nm de diamètre) sont construits à partir de trois protofibrilles entrelacées, elles-mêmes composées de deux complexes de protofilaments tétramériques de protéines monomères. Ce triplet de protéines du neurofilament (68/70 kDa, 160 kDa et 200 kDa) est présent dans le système nerveux central et périphérique, et est généralement spécifique des neurones. La chaîne légère de 68/70 kDa (protéine NF-L) peut s'autoassembler en une structure filamenteuse, tandis que la chaîne moyenne de 160 kDa (protéine NF-M) et la chaîne lourde de 200 kDa (protéine NF-H) ont besoin de la présence de la chaîne légère de 68/70 kDa pour s'assembler. Les névromes, les ganglioneuromes, les gangliogliomes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes présentent une coloration positive pour les neurofilaments. Bien qu'ils se cantonnent généralement aux neurones, des neurofilaments ont été détectés dans des paragangliomes et des phéochromocytomes surrénaliens et extra-surrénaliens. Les tumeurs carcinoïdes, les carcinomes neuroendocrines cutanés et les carcinomes bronchopulmonaires à petites cellules expriment également des neurofilaments. Pour plus d'informations sur les neurofilaments, voir le tableau en ligne "Nervous System Cell Type Specific Marker" dans la section Support technique.
Spécificité
The antibody reacts with neurofilament 200 kD.
Immunogène
Purified neurofilament polypeptides (Debus et al., 1983).
Application
Detect Neurofilament 200 kDa using this Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone NE14 validated for use in IH.
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : μ
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Les coupes congelées sont séchées à l'air et fixées avec de l'acétone entre -15 °C et -25 °C pendant 10 minutes. L'excédent d'acétone est évaporé entre 15 et 25 °C. Material fixed in alcohol and embedded in paraffin can also be used, see (Altmannsberger et al., 1982). The antibody appears to react with tissue fixed in formaldehyde for a short time (10 min) (Debus et al., 1983). Other fixation conditions must be first tested by the investigator.
° Le surplus de sérum de veau fœtal est éliminé par décantation avant application de la solution d'anticorps. Les préparations de cellules uniques ou de frottis cellulaires obtenues par cytocentrifugation sont également fixées dans de l'acétone. Ces préparations ne doivent cependant pas être séchées à l'air. Au lieu de cela, le surplus d'acétone est éliminé par un bref lavage dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS).
La suite du traitement est alors la suivante :
μ°
μ°
Laver la lame comme indiqué ci-dessus.
The preparation must not be allowed to dry out during any of the steps.
If using an indirect immunofluorescence technique, the preparation should be overlaid with a suitable embedding medium (e.g. Moviol, Hoechst) and examined under the fluorescence microscope. ° A negative control (e.g. only the secondary antibody) should remain unchanged in color during this incubation period. Subsequently, the substrate is washed off with PBS and the preparation is stained, if desired, with hemalum stain for about 1 min. The hemalum solution is washed off with PBS, the preparation is embedded and examined.
Solutions de substrat :
Aminoethyl-carbazole:
μ Préparer une nouvelle solution chaque jour.
Diaminobenzidine:
′μ Préparer une nouvelle solution chaque jour.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution. Buffer = 0.02M Phosphate buffer, 0.25M NaCl containing 0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
°
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhen Liu et al.
Molecular pain, 12 (2016-05-06)
Gαi-interacting protein (GINIP) is expressed specifically in dorsal root ganglion (DRG) neurons and functions in modulation of peripheral gamma-aminobutyric acid B receptor (GBR). Genetic deletion of GINIP leads to impaired responsiveness to GBR agonist-mediated analgesia in rodent. It is, however
Takashi D Y Kozai et al.
Biomaterials, 35(36), 9620-9634 (2014-09-02)
Chronic implantation of microelectrodes into the cortex has been shown to lead to inflammatory gliosis and neuronal loss in the microenvironment immediately surrounding the probe, a hypothesized cause of neural recording failure. Caspase-1 (aka Interleukin 1β converting enzyme) is known
Asiyeh Golabchi et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112096-112096 (2020-02-25)
Intracortical microelectrodes are being developed to both record and stimulate neurons to understand brain circuitry or restore lost functions. However, the success of these probes is hampered partly due to the inflammatory host tissue responses to implants. To minimize the
Asiyeh Golabchi et al.
Biomaterials, 225, 119519-119519 (2019-10-11)
The inflammatory brain tissue response to implanted neural electrode devices has hindered the longevity of these implants. Zwitterionic polymers have a potent anti-fouling effect that decreases the foreign body response to subcutaneous implants. In this study, we developed a nanoscale
Hiroshi Azuma et al.
The Laryngoscope, 114(12), 2249-2251 (2004-11-27)
Histamine may have physiologic functions in the inner ear. The locations of histamine receptors, however, have not yet been identified in the mammalian cochlea. The aim of this study was to investigate the localization of histamine receptor subtypes (H1, H2