Principaux documents
MAB4399-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD133 (Prominin-1), clone 17A6.1
clone 17A6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Prominin-1, Prominin-like protein 1, Antigen CD133
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17A6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PROM1(8842)
Description générale
La prominine-1 (UniProt : O43490 ; également nommée antigène AC133, protéine 1 de type prominine, CD133) est codée par le gène PROM1 (également nommé PROML1, MSTP061) (identifiant du gène : 8842) chez l'être humain. La protéine CD133 (prominine-1) est une glycoprotéine de surface cellulaire à passages multiples qui joue un rôle dans la différenciation, la prolifération et l'apoptose des cellules. Elle se lie au cholestérol dans les microdomaines de la membrane plasmique contenant du cholestérol et pourrait jouer un rôle dans l'organisation de la membrane plasmique apicale des cellules épithéliales. Aux premiers stades du développement rétinien, la protéine CD133 agit comme un régulateur majeur de la morphogenèse du disque. Des anomalies du gène PROM1 sont connues pour être à l'origine de rétinite pigmentaire, de dystrophie des cônes et des bâtonnets et de dystrophie maculaire rétinienne de type 2. Des niveaux élevés de CD133 ont été observés dans plusieurs types de cellules cancéreuses, y compris dans diverses leucémies, rétinoblastomes, glioblastomes et carcinomes rénaux. Des niveaux élevés de CD133 sont également relevés dans des cancers pancréatiques, gastriques, colorectaux et hépatocellulaires. La protéine CD133 est considérée comme un marqueur des cellules souches de l'intestin grêle adulte susceptibles de se transformer en tumeurs par rétention d'une fraction de cellules tumorales mutantes Prom+. (réf. : Zhu, L., et al. (2009). Nature 477 (7229); 603-607].
Spécificité
Le clone 17A6.1 détecte la protéine recombinante CD133 (prominine-1) par western blotting et dans des cellules U251 par immunocytochimie.
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette GST correspondant à 77 acides aminés de la région N-terminale de la protéine CD133 humaine (prominine-1).
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CD133 dans des cellules U251.
Détectez la protéine CD133 à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-CD133 (prominine-1), clone 17A6.1, réf. MAB4399-I, dont l'utilisation a été validée en immunocytochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting avec la prominine-1 recombinante.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter 2,5 µg de la protéine recombinante prominine-1.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 97 kDa ; poids théorique (calculé) : 97,2 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Naoki Yamashita et al.
Scientific reports, 12(1), 1473-1473 (2022-01-29)
Cancer stem cells (CSCs) are major contributors to the malignant transformation of cells because of their capacity for self-renewal. Aldehyde dehydrogenase1A1 (ALDH1A1) and CD133 are promising candidate of CSC markers in non-small cell lung cancer (NSCLC). Furthermore, TP53 is frequently
Cong Li et al.
Oncology letters, 22(1), 499-499 (2021-05-14)
Cancer stem cells (CSCs) and epithelial mesenchymal transition (EMT) markers are considered useful indicators associated with metastasis and prognosis of colorectal cancers (CRCs). However, only a few studies have focused on the expression of these useful markers in metastases. Metastasectomy
Carmen Gil-Gas et al.
Cancers, 15(22) (2023-11-25)
Breast cancer is the leading cause of death among females in developed countries. Although the implementation of screening tests and the development of new therapies have increased the probability of remission, relapse rates remain high. Numerous studies have indicated the
Xiaofei Wang et al.
Oncology reports, 40(1), 241-251 (2018-05-12)
Insufficient radiofrequency ablation (iRFA) often leads to residual hepatocellular carcinoma (HCC) progression. However, the mechanism is still poorly understood. In the present study, we demonstrated that LC3B protein expression levels were significantly increased in the residual hepatocellular carcinoma cells after
Yi Sui et al.
British journal of cancer, 125(7), 1003-1015 (2021-07-12)
Metastasis is the major cause of treatment failure and cancer-related deaths in prostate cancer (PCa) patients. Our previous study demonstrated that a CD44+ subpopulation isolated from PCa cells or tumours possesses both stem cell properties and metastatic potential, serving as