Principaux documents
MAB4383
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-noyau, clone 3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E1.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Colore le noyau de tous les types de cellules humaines, avec un aspect diffus. Les chromosomes sont colorés négativement dans les cellules en métaphase.
Immunogène
Noyau humain recombinant purifié
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
L'anticorps anti-noyau, clone 3E1.3, permet de détecter le taux de noyaux, et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en FC, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches nerveuses
Forme physique
En solution dans du PBS contenant 0/1 % d'azoture de sodium
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
À conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jyoti Kode et al.
The Indian journal of medical research, 139(4), 585-597 (2014-06-14)
In current era of limb-salvage therapy, pasteurization of bone sarcomas is receiving growing attention as a potential extracorporeal treatment and cost-effective alternative to allografts and radiation before surgical reimplantation. Detailed in vitro and in vivo pre-clinical study to evaluate efficacy
Weizhe Li et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1489-1502 (2017-11-01)
Studies of innate glial cell responses for progressive human immunodeficiency virus type one (HIV-1) infection are limited by a dearth of human disease-relevant small-animal models. To overcome this obstacle, newborn NOD/SCID/IL2Rγc-/- (NSG) mice were reconstituted with a humanized brain and
Design of a Tumorigenicity Test for Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Cell Products.
Kawamata, S; Kanemura, H; Sakai, N; Takahashi, M; Go, MJ
Journal of clinical medicine null
Virginie Lamour et al.
International journal of cancer, 137(5), 1047-1057 (2015-01-27)
Osteopontin (OPN) is a secreted protein involved in most aspects of tumor progression and metastasis development. Elevated OPN expression has been reported in multiple types of cancer including glioblastoma (GBM), the highest grade and most aggressive brain tumor. GBMs contain
Ruslan L Nuryyev et al.
Cell transplantation, 26(11), 1811-1821 (2018-01-18)
The use of regenerative medicine to treat nervous system disorders like ataxia has been proposed to either replace or support degenerating neurons. In this study, we assessed the ability of human neural progenitor cells (hNPCs) to repair and restore the