Key Documents
MAB4155
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-BCRP1, clone 5D3
clone 5D3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
ABC transporter, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, ATP-binding cassette, sub-family G, member 2, Breast cancer resistance protein, CD338 antigen, Mitoxantrone resistance-associated protein, Placent
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D3, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCRP1(644079)
Description générale
La protéine de résistance au cancer du sein (BCRP1), également appelée ABC (ATP-binding cassette) spécifique au placenta (ABCP) ou membre 2 de la sous-famille ABC G (ABCG2), ou encore protéine MXR (Mitoxantrone resistance protein), est un membre de la superfamille des transporteurs médicamenteux de type ABC, qui serait impliqué dans les maladies néoplasiques humaines multirésistantes. L'ABCG2 est exprimée dans les lignées cellulaires de cancer du sein, du colon et de l'estomac et de fibrosarcome résistantes aux traitements médicamenteux, ainsi que dans les cellules blastiques de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA). Les tissus normaux qui expriment la protéine ABCG2 comprennent les syncytiotrophoblastes placentaires, les canaux et lobules mammaires, l'épithélium du gros intestin et du côlon, l'épithélium vasculaire et capillaire ainsi que la membrane canaliculaire biliaire du foie. Plusieurs études indiquent que l'ABCG2 est également exprimée dans les cellules souches de différents tissus et qu'elle pourrait constituer un bon marqueur des cellules souches. L'ABCG2 serait responsable de la capacité d'une population de cellules hématopoïétiques et non hématopoïétiques très primitives, le sous-ensemble appelé SP (Side population) à effluer le colorant fluorescent Hoechst 33342. Les résultats de la RT-PCR semi-quantitative indiquent que l'ARNm de l'ABCG2 est exprimé à des niveaux plus élevés dans les cellules SP que dans les cellules non SP des tissus hématopoïétiques humains, de singe rhésus et de souris, à l'exception des érythroblastes et des cellules NK. Dans la moelle osseuse humaine, l'expression de l'ARNm de l'ABCG2 est plus forte dans les populations de cellules hématopoïétiques primitives CD34+CD38- définies phénotypiquement que dans les cellules progénitrices CD34+CD38+ plus différenciées. L'ARNm de Bcrp1 est également exprimé dans les cellules SP du muscle squelettique murin, dans les cellules souches et progénitrices neurales et dans les cellules progénitrices dérivées des îlots pancréatiques et positives à la nestine. La surexpression du gène ABCG2 humain par transfert de gène rétroviral permet de conférer le phénotype SP aux cellules de la moelle osseuse de souris. L'ARNm de Bcrp1 est exprimé dans les fractions SP et non SP des cellules souches embryonnaires de souris. Cela suggère que les taux de la protéine Bcrp1 ne sont pas toujours reflétés par les taux d'ARNm, ou que d'autres caractéristiques des cellules souches, telles que l'état du cycle cellulaire ou l'expression d'autres transporteurs, sont également impliquées dans le phénotype SP.
Spécificité
Reconnaît spécifiquement un épitope externe de la forme humaine de l'ABCG2. Semble réagir avec des lignées de cellules souches de souris (Ginis, et al., 2004) ; la réactivité chez la souris n'est toutefois pas confirmée à l'heure actuelle.
Immunogène
Cellules 3T3 exprimant la protéine ABCG2 humaine
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Détection de la BCRP1 à l'aide de cet anticorps anti-BCRP1, clone 5D3, dont l'utilisation a été validée en FC, IC, IF, FUNC et WB.
Immunocytochimie :
Fixation des cultures cellulaires avec du paraformaldéhyde (PFA) à 4 % pendant 5 à 15 minutes à température ambiante. Inhibition avec du sérum de chèvre à 10 % et 0,1 % de sérum albumine bovine dans du PBS contenant 0,3 % de Triton X-100 (Ginis et al., 2004).
Cytométrie en flux :
une dilution au 1/100-1/1 000e d'un précédent lot a été utilisée.
Test d'inhibition :
un lot précédent a été utilisé pour inhiber l'ABCG2 (Watanabe, K. et al., (2004. FEBS Letters 565:6-10). Voir également Sarkadi, B., et al., 2004 FEBS 567:116-120. Sarkadi indique que la détection et l'inhibition par l'anticorps 5D3 dépendent fortement de la conformation actuelle de l'ABCG2.
Inhibition avec du sérum de chèvre à 10 % et 0,1 % de sérum albumine bovine dans du PBS contenant 0,3 % de Triton X-100 (Ginis, 2004).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches neurales
Cellules souches hématopoïétiques
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules L6.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la BCRP1 dans 10 µg de lysats de cellules L6.
Description de la cible
72 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée en solution dans un tampon contenant du PBS (pH 7,4) avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception. Ne pas congeler.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules MCF-7
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christophe Antczak et al.
Assay and drug development technologies, 12(1), 28-42 (2013-09-03)
ABCG2 is a member of the ATP-binding cassette (ABC) family of transporters, the overexpression of which has been implicated in resistance to various chemotherapeutic agents. Though a number of cell-based assays to screen for inhibitors have been reported, they do
Andrei A Kramerov et al.
Molecular vision, 21, 1357-1367 (2016-01-21)
To examine the expression of putative limbal epithelial stem cell (LESC) markers and wound healing rates in primary healthy and diabetic human limbal epithelial cells (LECs) cultured on different substrata. Primary limbal epithelial cells were isolated from human autopsy corneas
Megan H Cox et al.
The Biochemical journal, 475(9), 1553-1567 (2018-04-18)
Multidrug binding and transport by the ATP-binding cassette transporter ABCG2 is a factor in the clinical resistance to chemotherapy in leukaemia, and a contributory factor to the pharmacokinetic profiles of many other prescribed drugs. Despite its importance, the structural basis
A Khammanivong et al.
Veterinary and comparative oncology, 14(3), e113-e125 (2014-08-13)
Canine hemangiosarcoma is a rapidly progressive disease that is poorly responsive to conventional chemotherapy. Despite numerous attempts to advance treatment options and improve outcomes, drug resistance remains a hurdle to successful therapy. To address this problem, we used recently characterized
Wenji Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 294(52), 20222-20232 (2019-11-14)
ATP-binding cassette (ABC) subfamily G member 2 (ABCG2) belongs to the ABC transporter superfamily and has been implicated in multidrug resistance of cancers. Although the structure and function of ABCG2 have been extensively studied, little is known about its biogenesis