Merck
MAB360
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GA5
Synonyme(s) :
GFAP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
GA5, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
1135
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale, clone GA5, ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
La protéine acide fibrillaire gliale est un filament intermédiaire de classe III. La GFAP est le principal constituant des filaments intermédiaires dans les astrocytes. Elle sert de marqueur cellulaire spécifique pour distinguer les astrocytes différenciés des autres cellules gliales durant le développement du système nerveux central.
~51 kDa
Immunogen
GFAP purifiée provenant de moelle épinière de porc.
Application
Immunocytochimie :
Un précédent lot a été utilisé sur des cellules de mammifères en culture.
Immunohistochimie (paraffine) :
Une dilution au 1/400-1/800e d'un précédent lot a été utilisée sur des coupes d'encéphale (cerveau et cervelet) humain et d'encéphale de rat fixé à l'alcool et inclus en paraffine.
Immunoblotting : Une dilution au 1/1000e d'un précédent lot a été utilisée.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-protéine acide fibrillaire gliale, clone GA5, permet de détecter le taux de protéine acide fibrillaire gliale. Son utilisation a été publiée et validée en IC, IH, IH(P) et WB et il a été cité dans plus de 65 références bibliographiques.
Biochem/physiol Actions
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Protéine acide fibrillaire gliale. Lors de l'analyse par western blotting d'extraits d'une lignée cellulaire de gliome humain (U33CG/343MG), MAB360 reconnaît une bande d'environ 51 kDa correspondant à la GFAP (Debus, 1983). En immunohistochimie, il reconnaît les astrocytes et les cellules gliales de Bergmann, les gliomes et les tumeurs dérivées de cellule gliales. Il ne montre aucune réactivité croisée avec la vimentine.
Physical form
IgG1 monoclonale de souris non purifiée en solution dans un tampon contenant de l'azoture de sodium 15 mM.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la GFAP dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Témoin
Témoin positif : Tissu cérébral (substance blanche), moelle épinière, rétine, astrocytes en culture.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c