Merck
Toutes les photos(5)
Documents
MAB3580
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine fluorescente verte
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
GFP, eGFP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP pour "Green Fluorescent Protein") de la méduse Aequorea victoria sert d'indicateur fluorescent pour le suivi de l'expression génique dans divers systèmes cellulaires, y compris des organismes vivants et des tissus fixés. À la différence d'autres rapporteurs bioluminescents, la GFP émet une fluorescence en l'absence de substrats, de cofacteurs ou d'autres protéines intrinsèques ou extrinsèques. La GFP purifiée est un monomère de 27 kDa qui est constitué de 238 acides aminés et qui émet une lumière verte (pic d'émission à 509 nm) lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue ou ultraviolette.
Spécificité
Réagit avec la protéine fluorescente verte (GFP). L'anticorps réagit avec diverses formes de la GFP, y compris la forme eGFP et celles trouvées dans les vecteurs fournis par Clonetech et Invitrogen. Il n'y a pas de réactivité croisée avec la RFP. YFP n'a pas été testée. Cet anticorps fonctionne bien pour l'immunohistochimie.
Immunogène
GFP-BSA
Application
Détectez la protéine fluorescente verte avec cet anticorps anti-protéine fluorescente verte, dont l'utilisation a été validée en ELISA, IC, IH et WB.
Western blotting : dilution au 1/2 500e-1/5 000e. Il est recommandé de diluer dans du PBS contenant 1 mg/ml de BSA.
Immunocytochimie : dilution au 1/500e-1/1 000e
Immunohistochimie : dilution au 1/500e-1/1 000e sur des tissus fixés au paraformaldéhyde avec une incubation sur la nuit et en utilisant le DAB amélioré au nickel pour la détection. Suggestion de méthode de perméabilisation : 0,5 % de Triton X-100. Il est recommandé de bloquer dans un tampon PBS contenant de la BSA et du sérum issu de l'hôte de l'anticorps secondaire. Il est recommandé de diluer dans du PBS contenant 1 mg/ml de BSA.
Test ELISA : dilution au 1/1 000e-1/2 000e pour les dosages directs.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
Le poids moléculaire de la GFP est de 27 kDa (variable selon le poids moléculaire de la protéine de fusion détectée).
Forme physique
En solution dans du PBS contenant 1 mg/ml de BSA. Sans conservateur.
Format : purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Drosophila Dpp morphogen movement is independent of dynamin-mediated endocytosis but regulated by the glypican members of heparan sulfate proteoglycans.
Belenkaya, TY; Han, C; Yan, D; Opoka, RJ; Khodoun, M; Liu, H; Lin, X
Cell null
Multiple phenotypes resulting from a mutagenesis screen for pharynx muscle mutations in Caenorhabditis elegans.
Ferrier, A; Charron, A; Sadozai, Y; Switaj, L; Szutenbach, A; Smith, PA
Testing null
Magdalena Jasińska et al.
Molecular neurobiology, 53(7), 4701-4712 (2015-09-01)
Mir-132 is a neuronal activity-regulated microRNA that controls the morphology of dendritic spines and neuronal transmission. Similar activities have recently been attributed to matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), an extrasynaptic protease. In the present study, we provide evidence that miR-132 directly regulates
Benjamin J Spink et al.
Nature structural & molecular biology, 15(6), 591-597 (2008-05-31)
Myosin VI has challenged the lever arm hypothesis of myosin movement because of its ability to take approximately 36-nm steps along actin with a canonical lever arm that seems to be too short to allow such large steps. Here we
Elsa Suberbielle et al.
Nature communications, 6, 8897-8897 (2015-12-01)
Maintaining DNA integrity is vital for all cells and organisms. Defective DNA repair may contribute to neurological disorders, including Alzheimer's disease (AD). We found reduced levels of BRCA1, but not of other DNA repair factors, in the brains of AD