Key Documents
MAB3420
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Tau-1, clone PC1C6
clone PC1C6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Tau Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
PC1C6, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Tau, une protéine de liaison aux microtubules qui sert à stabiliser les microtubules des axones en croissance, est hyperphosphorylée dans les filaments hélicoïdaux appariés (PHF), principal constituant fibreux des lésions neurofibrillaires associées à la maladie d'Alzheimer. L'hyperphosphorylation de Tau serait l'événement crucial qui mène à l'assemblage des PHF. Six isoformes ont été identifiées pour la protéine Tau, toutes phosphorylées par la glycogène synthase kinase 3 (GSK 3). Localisation cellulaire et subcellulaire : In situ, l'anticorps anti-tau-1 est extrêmement spécifique des axones des neurones. L'anticorps ne colore pas les corps cellulaires ou les dendrites des neurones, ni tout autre type de cellule (4). Cette spécificité intracellulaire in vivo n'est cependant pas conservée en culture : l'anticorps anti-tau-1 colore ainsi l'axone, les corps cellulaires et les dendrites des neurones d'hippocampe de rat en culture (5). On pensait initialement que la spécificité de l'anticorps anti-tau-1 représentait l'expression de tau limitée aux axones. Puis des études ont révélé que cette spécificité dépend de l'état de phosphorylation. Dans les échantillons déphosphorylés (échantillons traités à la phosphatase alcaline), l'anticorps anti-tau-1 colore les astrocytes, les cellules gliales périneuronales, et les axones, les corps cellulaires et les dendrites des neurones, alors qu'il ne colore que les axones dans les échantillons non traités (6). (L'épitope reconnu par l'anticorps anti-tau-1 se trouve probablement à proximité ou au niveau d'un site phosphorylé.)
Spécificité
L'anticorps anti-Tau-1, clone PC1C6 se lie à toutes les espèces électrophorétiques de la protéine tau du cerveau humain, de rat et de bovin (SDS-PAGE à une dimension). Il existe toutefois un certain biais avec le clone PC1C6 qui semble ne reconnaître que les sites à sérine déphosphorylée 195, 198, 199 et 202 {Szendrei, et al 1993; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi-cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7680727}. Voir également Billingsley et Kincaid, 1997 Biochem J 323:577-591, pour des informations complémentaires sur la localisation de PC1C6.
Immunogène
Protéines associées aux microtubules bovines dénaturées et purifiées.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-tau-1, clone PC1C6, est un anticorps dirigé contre la protéine Tau-1. Il est cité dans plus de 65 références bibliographiques et est destiné à l'IH et au WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Western blotting : Des protéines de microtubules de cerveau bovin purifiées par deux cycles d'assemblage et de désassemblage (9) sont dissoutes dans un tampon à échantillon pour SDS-PAGE. Cinq microgrammes de préparation de microtubules par piste sont chargés sur un gel de SDS-PAGE avec gradient de 4 % à 20 %, de même que des marqueurs de poids moléculaire (14,3-200 kD). Après séparation par électrophorèse, les protéines sont transférées sur de la nitrocellulose. La protéine Tau est détectée sous la forme d'une série de 5 bandes (52-68 kD) avec environ 5 ng/ml d'anticorps anti-tau-1.
Immunofluorescence : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine Tau dans des neurones primaires de souris. (Basnet, N., et al. (2018). Nat. Cell Biol. 20(10); 1172-1180.
Immunohistochimie : 5 μg/ml ; colore principalement les axones des tissus, cependant, en culture, l'expression de Tau ne se limite pas uniquement aux axones.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Protocole d'immunohistochimie
Déphosphorylation de coupes de tissus (facultatif)
Il est recommandé de procéder à une déphosphorylation à la phosphatase alcaline pour colorer avec l'anticorps anti-tau-1 les enchevêtrements neurofibrillaires des tissus cérébraux atteints de maladie d'Alzheimer (6). Ce traitement modifie le schéma de coloration de l'anticorps anti-tau-1 en incluant les corps cellulaires, les dendrites et les axones des neurones. Dans les échantillons non traités, l'anticorps anti-tau-1 ne colore que les axones.
1. Incuber les coupes de tissu à +32 °C pendant 2,5 heures sous agitation constante dans la solution suivante : Tris-HCl 100 mM à pH 8,0, 130 unités/ml de phosphatase alcaline, PMSF 1 mM, 10 μg/ml de pepstatine et 10 μg/ml de leupeptine.
2. Procéder à 2 rinçages des coupes de 3 min chacun dans du Tris-HCl 100 mM à pH 8,0.
Coloration avec l'anticorps anti-tau-1
1. Bloquer les liaisons non spécifiques en incubant les coupes dans du PBS contenant 1 % (v/v) de sérum animal normal et 0,03 % (p/v) de Triton X-100. Le sérum animal doit être de la même espèce que l'anticorps secondaire.
2. Procéder à 3 rinçages de 3 min chacun avec du PBS.
3. Incuber les coupes avec l'anticorps anti-tau-1 à environ 5 μg/ml, dilué dans du PBS contenant 1 % (v/v) de sérum animal normal.
4. Laver au PBS, en remplaçant trois fois la solution sur une durée de 3 min.
5. Procéder à la détection avec un système de détection à anticorps secondaire standard (10-13).
Description de la cible
5 bandes (52–68 kDa)
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1512
Forme physique
Format : purifié
Produit purifié sur protéine A.
Tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral atteint de maladie d'Alzheimer (il est recommandé de procéder à une déphosphorylation à la phosphatase alcaline pour colorer les enchevêtrements neurofibrillaires de ces tissus) ou cellules de glioblastome T98G humain.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katharina R L Schmitt et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 20(4), 771-779 (2010-01-15)
Systemic or brain-selective hypothermia is a well-established method for neuroprotection after brain trauma. There is increasing evidence that hypothermia exerts beneficial effects on the brain and may also support regenerative responses after brain damage. Here, we have investigated whether hypothermia
Both the establishment and the maintenance of neuronal polarity require active mechanisms: critical roles of GSK-3beta and its upstream regulators.
Jiang, Hui, et al.
Cell, 120, 123-135 (2005)
Gradients of substrate-bound laminin orient axonal specification of neurons.
Dertinger, SK; Jiang, X; Li, Z; Murthy, VN; Whitesides, GM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Centrosome motility is essential for initial axon formation in the neocortex.
de Anda, FC; Meletis, K; Ge, X; Rei, D; Tsai, LH
The Journal of Neuroscience null
Interaction of nonreceptor tyrosine-kinase Fer and p120 catenin is involved in neuronal polarization.
Lee, Seung-Hye
Molecules and Cells, 20, 256-262 (2005)
Articles
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Afficher tout
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.