Principaux documents
MAB3328
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MMP-14, domaine catalytique, clone LEM-2/15.8
clone LEM-2/15.8, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MT1-MMP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LEM-2/15.8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Description générale
La métalloprotéase matricielle MT1-MMP joue un rôle important lors de la migration des cellules endothéliales et du remodelage de la matrice. Bien que son rôle dans la motilité des cellules endothéliales ne soit pas totalement caractérisé, son activité semble moduler la migration et l'invasion endothéliales ainsi que la formation de tubes capillaires dans la réponse angiogénique (Galvez, 2001). La Mt1-MMP semble aussi jouer un rôle clé dans le recrutement des monocytes au cours de l'inflammation (Salomon, 2005).
Spécificité
Le clone LEM-2/15.8 réagit avec la MT1-MMP humaine et présente une réactivité croisée avec les échantillons de souris. Cet anticorps est conçu pour cibler le domaine catalytique de la MT1-MMP, mais il peut également inhiber son activité enzymatique.
Immunogène
Peptide de synthèse : séquence d'acides aminés 218 à 233 du domaine catalytique
Épitope : domaine catalytique
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la protéine MMP-14 avec cet anticorps anti-MMP 14 (domaine catalytique), clone LEM-2/15.8, validé pour une utilisation en ELISA, en immunoprécipitation et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Western blotting
Immunohistochimie : Tissus congelés et inclus en paraffine
Immunofluorescence
Cytométrie en flux
Blocage : 10 à 15 μg/ml
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée par chromatographie sur protéine A. En solution dans un tampon à base de phosphate 0,2 M et de NaCl 0,25 M (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
G Daniel Grass et al.
Journal of cell science, 125(Pt 3), 777-788 (2012-03-06)
A defining feature of malignant tumor progression is cellular penetration through the basement membrane and interstitial matrices that separate various cellular compartments. Accumulating evidence supports the notion that invasive cells employ specialized structures termed invadopodia to breach these structural barriers.
J K Björk et al.
Oncogene, 35(14), 1770-1784 (2015-06-30)
Heat-shock factors (HSFs) are key transcriptional regulators in cell survival. Although HSF1 has been identified as a driver of carcinogenesis, HSF2 has not been explored in malignancies. Here, we report that HSF2 suppresses tumor invasion of prostate cancer (PrCa). In
Charles Marusak et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 515-520 (2016-10-21)
MT1-MMP and MMP2 have been implicated as pro-tumorigenic and pro-metastatic factors in a wide variety of cancers including melanoma. We have previously demonstrated that MT1-MMP is highly expressed in melanoma where it promotes melanoma cell invasion and metastasis in part
Susan H Taylor et al.
eLife, 4, e09345-e09345 (2015-09-22)
Type I collagen-containing fibrils are major structural components of the extracellular matrix of vertebrate tissues, especially tendon, but how they are formed is not fully understood. MMP14 is a potent pericellular collagenase that can cleave type I collagen in vitro.
Karina Di Gregoli et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(9), 1990-2000 (2014-07-06)
Our recent studies have highlighted membrane type-1 matrix metalloproteinase (MMP)-14 as a selective marker for an invasive subset of macrophages potentially related to atherosclerotic plaque progression. Moreover, colony stimulating factors (CSF) may exert divergent effects on macrophage MMP expression, possibly