Principaux documents
MAB3318
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TIMP-3, acides aminés 170 à 188, clone 136-13H4
clone 136-13H4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
136-13H4, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP3(7078)
Spécificité
Réagit spécifiquement avec l'inhibiteur TIMP-3 humain. Il s'agit d'un anticorps monoclonal de souris purifié dirigé contre un oligopeptide de SWYRGWAPPDKSIINATDP (résidus 170 à 188) sur inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases-3 (TIMP-3) humain.
L'anticorps MAB3318 réagit de façon croisée avec l'inhibiteur TIMP-3 de lapin, mais il ne réagit pas avec les inhibiteurs TIMP-1 et TIMP-2 humains.
Immunogène
Oligopeptide de SWYRGWAPPDKSIINATDP (résidus 170 à 188) sur inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases 3 humain
Épitope : acides aminés 170 à 188
Application
Analyse par immunotransfert : 2 µg/ml
Immunohistochimie sur coupes en paraffine : 10 µg/ml
Immunohistochimie sur cryocoupes : 2 µg/ml
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-TIMP-3, acides aminés 170 à 188, clone 136-13H4, est un anticorps dirigé contre l'inhibiteur TIMP-3 pour une utilisation en immunohistochimie sur coupes en paraffine et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Description de la cible
26 kDa
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate de sodium 0,1 M (pH 7,0) contenant 2 % de sérum albumine bovine dépourvue de protéases.
Format : purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'envoi. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus de carcinome mammaire
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Produit fabriqué par Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chun-Wen Su et al.
Cell death & disease, 10(11), 793-793 (2019-10-19)
The tissue inhibitor of metalloproteinase-3 (TIMP3) is the only member of the TIMP family that binds to the extracellular matrix and suppresses cancer cell growth, angiogenesis, migration, and invasion. However, whether the abnormal expression and promoter methylation of TIMP3 facilitates
Lluis Catasus et al.
Histopathology, 62(4), 632-641 (2013-02-06)
Expression of tissue inhibitor of metalloproteinases-3 (TIMP-3) has been found to be decreased in several types of cancer by promoter gene hypermethylation. However, little is known regarding the silencing effect of TIMP3 promoter hypermethylation on gene and protein expression in
S Jane Darnton et al.
International journal of cancer, 115(3), 351-358 (2005-02-03)
Amongst involvement in diverse physiological and pathological processes, TIMP-3 may have an important role in tumour development, growth and metastasis by interaction with metalloproteases in the extracellular matrix. We studied the role and prognostic effect of TIMP-3 in esophageal adenocarcinoma
Qinglei Li et al.
Reproduction (Cambridge, England), 128(5), 555-564 (2004-10-29)
The matrix metalloproteinases (MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs) are potential regulators of the focalized extracellular matrix degradation required for ovulation. The objectives of the present study were to determine localization and temporal regulation of TIMP-3 and TIMP-4 mRNA and
Bartlomiej Perek et al.
BioMed research international, 2013, 730721-730721 (2013-10-24)
Migration of the smooth muscle cells (SMCs) to the tunica media in the saphenous vein (SV) transplants is facilitated by matrix metalloproteinases (MMPs). The aim of this study was to identify any associations between expression of MMP-2 or endogenous tissue