MAB3136
Anti-Na+/H+ Exchanger-3 Antibody, isoform NHE3, clone 4F5
clone 4F5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NHE3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
Espèces réactives
rat, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Slc9A3(100009430)
rat ... Slc9A3(24784)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (rat) on PLP or paraformaldehyde fixed tissue. Works on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation (use non-ionic detergent)
Optimal working dilutions must be determined by the user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable