MAB3100
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 8A11.2
clone 8A11.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cx45, Gap Junction gamma-1 protein, Gap Junction alpha-7 protein, Cx-45, GJA7 protein, GJC1 protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A11.2, monoclonal
Espèces réactives
dog (Wang, et al 2001), rabbit (Chaytor, et al 2005), chicken (Elenes, et al 2001), mouse, human, rat (Sorensen, et al 2008)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
rat ... Gjc1(266706)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: fresh frozen, methanol fixed sections {Ujiie H et al (2003)}; 4% fixed frozen sections {Ikeda, Y et al 2007). 1-10 µg/mL with overnight incubations; 4% PFA fixed, paraffin-embedded sections {Gluhak-Heinrich, J et al 2007}, 1:50 with enzymatic detection.
Immunocytochemistry: 2% PFA fixed cells (15’, RT), permeabilized with a solution of 0.2% triton X-100/4% BSA {Sorensen et al 2008}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cardiac tissue, particularly sinoatrial tissues.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable