Key Documents
MAB308
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-dopamine β hydroxylase, clone 4F10.2
ascites fluid, clone 4F10.2, Chemicon®
Synonyme(s) :
DBH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F10.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, bovine, sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
Description générale
Le locus structural codant pour l'enzyme DβH (dopamine bêta hydroxylase, DBH), est un locus à caractère quantitatif majeur qui influence l'activité plasmatique de la DβH, pour lequel un polymorphisme mononucléotidique (SNP) représente jusqu'à 50 % de la variance. Les mutations touchant au DBH semblent être responsables du syndrome du déficit en DβH, particulièrement rare. Cette enzyme est la seule impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs à petite molécule qui soit liée à la membrane, ce qui fait de la norépinéphrine et de l'épinéphrine les seuls transmetteurs synthétisés à l'intérieur de vésicules. Elle est exprimée dans les terminaisons nerveuses noradrénergiques des systèmes nerveux central et périphérique, ainsi que dans les cellules chromaffines de la médullaire surrénale.
Spécificité
Dopamine bêta hydroxylase (DBH).
Immunogène
DBH bovine purifiée.
Application
Immunofluorescence indirecte :
Une dilution au 1/300-1/500e d'un précédent lot a été utilisée sur du tissu cérébral de rat.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Immunohistochimie (paraffine) :
Images représentatives d'un précédent lot.
Coloration optimale avec démasquage d'épitope dans du tampon citrate à pH 6,0 : Moelle épinière de rat
L'anticorps anti-dopamine β hydroxylase, clone 4F10.2, permet de détecter le taux de dopamine β hydroxylase, et son utilisation a été publiée et validée en IH, IH(P) et IF.
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) : Morphologie/distribution de la coloration de la dopamine β hydroxylase (réf. MAB308) dans de la moelle épinière de rat. Le tissu a été prétraité avec du citrate à pH 6,0. Ce lot d'anticorps a été dilué au 1/300e, avec détection par HRP-DAB IHC-Select. L'expression de l'immunoréactivité est observée principalement dans le ganglion rachidien (DRG).
Coloration optimale avec démasquage d'épitope dans du tampon citrate à pH 6,0 : Moelle épinière de rat
Liaison
Remplace : MAB394-250UG, MAB394-100UG et MAB394-25UG
Forme physique
IgG1 monoclonale de souris issue d'ascites en solution avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Glucocorticoid enhancement of memory requires arousal-induced noradrenergic activation in the basolateral amygdala.
Roozendaal, B; Okuda, S; Van der Zee, EA; McGaugh, JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Michael D Schwartz et al.
eNeuro, 3(2) (2016-03-30)
Hypocretin 1 and 2 (Hcrts; also known as orexin A and B), excitatory neuropeptides synthesized in cells located in the tuberal hypothalamus, play a central role in the control of arousal. Hcrt inputs to the locus coeruleus norepinephrine (LC NE)
Differential activation of chemically identified neurons in the caudal nucleus of the solitary tract in non-entrained rats after intake of satiating vs. non-satiating meals.
Kreisler, AD; Davis, EA; Rinaman, L
Physiology & Behavior null
The rate of fall of blood glucose determines the necessity of forebrain-projecting catecholaminergic neurons for male rat sympathoadrenal responses.
Jokiaho, AJ; Donovan, CM; Watts, AG
Diabetes null
Carl D Smith et al.
Psychopharmacology, 224(2), 263-276 (2012-05-31)
Maternal behavior in laboratory rats requires a network of brain structures including the ventral bed nucleus of the stria terminalis (BSTv) and medial preoptic area (mPOA). Neurotransmitter systems in the BSTv and mPOA influencing maternal behaviors are not well understood