Key Documents
MAB3073
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine G Goα, clone 2A
clone 2A, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-DEE17, Anti-G-ALPHA-o, Anti-GNAO, Anti-HG1G, Anti-HLA-DQB1, Anti-NEDIM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A, monoclonal
Espèces réactives
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNAO1(2775)
Description générale
L'identifiant de protéine P29777 précédemment attribué a été fusionné à l'identifiant P09471. Des informations complémentaires sont disponibles sur la base de données UniProt.
Spécificité
Go-alpha. Réactivité forte chez le bovin (100 %), l'humain (70 %), le rat (61 %) et la souris (54 %). Faible réactivité chez le cochon d'Inde (27 %). Spécificité confirmée par western blotting par rapport aux protéines G-alpha-t bovines, Go-alpha de rat, Gi-alpha-1 de rat, G-alpha-2, Gi-alpha-3 de rat, Gs-alpha bovine et Go-alpha-A et Go-alpha-B murines. La réactivité des variantes d'épissage de l'extrémité carboxy-terminale de la protéine Go-alpha (Go-alpha-A et Go-alpha-B) exprimées dans les lysats bactériens a été comparée et s'est avérée identique. Comme les protéines Go-alpha-A et Go-alpha-B présentent une homologie > 95 % avec les protéines Go-alpha-1 de rat et Go-alpha-2 humaine, l'anticorps MAB3073 détectera également ces protéines G.
Immunogène
Protéine Go-alpha de cerveau de bovin purifiée par la méthode de Sternweis et Robishaw (J. Biol. Chem. [1984] 259, 13806).
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-protéine G Goα, clone 2A est un anticorps dirigé contre la protéine G Goα pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation calcique, GPCR et cAMP/cGMP
Western blotting : dilution au 1/3 000e.
Marque une bande unique de protéines à 39 - 42 kDa dans les membranes de bovin et de rat.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon à base de PBS 0,2 M et de NaCl 0,25 M (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Au cours du transport, de petits volumes d'anticorps peuvent parfois se retrouver piégés dans le bouchon de la fiole. Pour les anticorps dont le volume est inférieur ou égal à 200 µl, il est recommandé de tapoter doucement la fiole sur une surface dure, ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse, afin de déloger tout liquide contenu dans le bouchon de la fiole.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Melina A Agosto et al.
eNeuro, 5(3) (2018-07-22)
The chemical signal of light onset, a decrease in glutamate release from rod and cone photoreceptors, is processed by a postsynaptic G protein signaling cascade in ON-bipolar cells (BPCs). The metabotropic glutamate receptor mGluR6, along with other cascade elements, is
Michiel van Wyk et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 161-161 (2017-04-21)
Recent studies have demonstrated the safety and efficacy of ocular gene therapy based on adeno-associated viral vectors (AAVs). Accordingly, a surge in promising new gene therapies is entering clinical trials, including the first optogenetic therapy for vision restoration. To date
Pavitra S Ramachandran et al.
Human gene therapy, 28(2), 154-167 (2016-10-19)
Within the next decade, we will see many gene therapy clinical trials for eye diseases, which may lead to treatments for thousands of visually impaired people around the world. To target retinal diseases that affect specific cell types, several recombinant
Lucien Gazi et al.
British journal of pharmacology, 138(5), 775-786 (2003-03-19)
(1) The human dopamine D(2long) (D(2L)) receptor was expressed with four different G proteins in Sf9 cells using the baculovirus expression system. When co-expressed with G(i)/G(o) G proteins (G(i1)alpha, G(i2)alpha, G(i3)alpha, or G(o)alpha, plus Gbeta(1) and Ggamma(2)), the receptor displayed
Zaid Mammo et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(9), 5074-5086 (2015-08-04)
To demonstrate the utility of speckle variance optical coherence tomography (svOCT), a noninvasive angiographic technique, for evaluating the foveal vasculature. Twelve normal human eyes were imaged with svOCT (1060-nm, 100-kHz custom-built system) and fluorescein angiography (FA; Topcon TRC-50DX with 5.0