MAB3069
Anti-Connexin 32 Antibody, clone M12.13
clone M12.13, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cx32
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M12.13, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB1(2705)
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Works with lightly formaldehyde-fixed tissue.
Western blot: Detects a 27 kDa Connexin 32 polypeptide in blots of rat hepatocyte gap junctions and an additional 47 kDa band corresponding to aggregates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable