Key Documents
MAB1959
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine β1, clone P5D2
clone P5D2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD29, MAB1959Z
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P5D2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta1, aussi appelée CD29, est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui forme des complexes non covalents avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour donner les récepteurs fonctionnels qui se lient à certaines protéines particulières de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine sont impliqués dans la régulation de tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
Réagit avec l'intégrine bêta 1 humaine.
Immunogène
Kératinocytes humains dérivés de la peau.
Application
Immunoprécipitation : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
Immunohistochimie : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunohistochimie (fixation à l'acétone, sans inclusion en paraffine).
ELISA : Un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé en ELISA.
Immunocytochimie : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunocytochimie (fixation avec moins de 4 % de paraformaldéhyde).
Analyse de l'activité fonctionnelle : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé dans un essai d'adhérence cellulaire sur des cellules SV-HFO présentant une morphologie d'étalement caractéristique. En présence de mAb de blocage de fonction dirigés contre l'intégrine β1 (P5D2), les cellules ont adhéré mais ne se sont pas étalées, et ont présenté une morphologie arrondie avec de nombreuses projections cytoplasmiques (Iba, K. et al., 2000).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine β1, clone P5D2, permet de détecter le niveau d'intégrine β1 ; son utilisation a été publiée et validée en ELISA, FC, IC, IH et IP.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Qualité
Analyse par cytométrie en flux :
Une quantité de 4 µg de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine β1 dans 1x10^6 cellules A431.
Une quantité de 4 µg de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine β1 dans 1x10^6 cellules HeLa.
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans du PBS 0,02 M, du NaCl 0,25 M à pH 7,6, et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu d'amygdale humaine, tissu de peau humaine.
Cellules A431 et HeLa.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Saubhik Sengupta et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(11), 1570-1572 (2003-06-26)
We have reported previously that levels of lysophosphatidic acid (LPA) are elevated in the blood and ascites from patients with ovarian cancer. LPA stimulates proliferation of ovarian cancer cells and has been proposed as an autocrine growth factor. Here, we
Polo-like kinase 1 is involved in invasion through extracellular matrix.
Rizki, A; Mott, JD; Bissell, MJ
Cancer Research null
S Gronthos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(25), 13625-13630 (2000-11-23)
Dentinal repair in the postnatal organism occurs through the activity of specialized cells, odontoblasts, that are thought to be maintained by an as yet undefined precursor population associated with pulp tissue. In this study, we isolated a clonogenic, rapidly proliferative
Elizabeth A Waterman et al.
Cancer research, 67(9), 4264-4270 (2007-05-08)
Laminin-332 (formerly laminin-5) and collagen VII are basement membrane proteins expressed at the invasive front of human squamous cell carcinoma (SCC) tumors. These proteins have protumorigenic properties, but whether laminin-332 and collagen VII promote SCC tumors by providing adhesion or
Blockade of tumor growth due to matrix metalloproteinase-9 inhibition is mediated by sequential activation of beta1-integrin, ERK, and NF-kappaB.
Bhoopathi, P; Chetty, C; Kunigal, S; Vanamala, SK; Rao, JS; Lakka, SS
The Journal of Biological Chemistry null