Key Documents
MAB1948P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéoglycane à sulfate d'héparane (perlécane), clone A7L6
clone A7L6, from rat
Synonyme(s) :
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7L6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPG2(3339)
Description générale
Les protéoglycanes à sulfate d'héparane (HSPG) sont présents à la surface des cellules et dans la matrice extracellulaire de tous les tissus de mammifère, en particulier au cœur de la membrane basale. Les HSPG localisés dans le cerveau sont le dystroglycane, le N-syndécane, le glypicane et le perlécane. La composition des HSPG diffère au niveau du noyau protéinique, et pourrait déterminer la localisation des HSPG dans la membrane cellulaire (syndécane et glypicane) et dans la matrice extracellulaire (perlécane et dystroglycane). Les fonctions supposées des HSPG sont la prolifération, la différenciation, l'adhérence, la migration et la morphogenèse des cellules.
Dans les tiss, les anticorps dirigés contre les protéoglycanes à sulfate d'héparane réagissent fortement et de manière uniforme avec les membranes basales. Le clone A7L6 reconnaît le domaine IV de la protéine de noyau du grand protéoglycane à sulfate d'héparane, le perlécane. La réactivité ne dépend pas des fractions galactosaminoglycane ; de ce fait, l'épitope n'est pas sensible au traitement par héparinase.
Spécificité
L'anticorps reconnaît une protéine de noyau de haut poids moléculaire de protéoglycane à sulfate d'héparane (perlécane). Pas de réactivité croisée vis-à-vis de la laminine, du collagène IV, de l'entactine/nidogène, ou de la fibronectine (Horiguchi, 1989).
Immunogène
Protéoglycane à sulfate d'héparane provenant d'une tumeur d'EHS de souris
Épitope : Protéine de noyau de HSPG
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter le protéoglycane à sulfate d'héparane dans du tissu de carcinome à grandes cellules.
Analyse par western blotting : Un précédent lot a été utilisé en WB dans des laboratoires indépendants (Hagen, 1993; Brown, 1999).
Analyse par immunoprécipitation : Un précédent lot a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant (Couchman, 1989).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez le protéoglycane à sulfate d'héparane (perlécane) à l'aide de cet anticorps anti-protéoglycane à sulfate d'héparane (perlécane), clone A7L6, dont l'utilisation a été validée en IH, IC, WB et IP.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa et A431.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter le protéoglycane à sulfate d'héparane dans des cellules HeLa et A431.
Liaison
Remplace : MAB1948
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules HeLa et A431
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takahiro Maeba et al.
Acta medica Okayama, 73(2), 135-146 (2019-04-25)
The basement membrane (BM) is composed of various extracellular molecules and regulates tissue regeneration and maintenance. Here, we demonstrate that collagen XVIII was spatiotemporally expressed in the BM during skin wound healing in a mouse excisional wound-splinting model. Re-epithelialization was
Shu-Chun Chang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 457971-457971 (2013-08-29)
We previously reported that the increased level of perlecan with altered glycosaminoglycan (GAG) substitution was present in the placenta with gestational diabetes mellitus (GDM) and in the trophoblasts cultured under hyperglycemic condition. Trophoblast is the first cell lineage to differentiate
Janice L Walker et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(11), 3128-3141 (2008-09-26)
The formation of acinar and ductal structures during epithelial tissue branching morphogenesis is not well understood. We report that in the mouse submandibular gland (SMG), acinar and ductal cell fates are determined early in embryonic morphogenesis with E-cadherin playing pivotal
C A Miqueloto et al.
Journal of anatomy, 211(1), 16-25 (2007-06-05)
The morphogenesis of tissues and organs requires dynamic changes in cells and in extracellular matrix components. It is known that various extracellular matrix molecules are of fundamental importance for gonad differentiation and growth. In the adult testis, the extracellular matrix
Shunichi Fukuda et al.
Stroke, 35(4), 998-1004 (2004-03-06)
Focal cerebral ischemia causes microvessel matrix degradation and generates proteases known to degrade this matrix. However, proof that the proteases generated do indeed degrade vascular matrix is lacking. Here we demonstrate that active proteases derived from ischemic tissue after middle