Key Documents
MAB1622
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne alpha de la spectrine (non érythroïde), clone AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AA6, monoclonal
Espèces réactives
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTAN1(6709)
Description générale
La spectrine non érythroïde, aussi appelée fodrine, intervient dans la stabilisation des structures membranaires, le maintien de la forme des cellules, et la fixation du cytosquelette aux membranes plasmiques ou aux vésicules intracellulaires. La protéine complète de ~240 kDa, l'une des principales cibles clivées par les caspases activées durant l'apoptose, peut être clivée pour donner un produit N-terminal de ~150 kDa et des produits C-terminaux de ~120 et ~35 kDa.
Spécificité
Large réactivité prévue avec les mammifères.
Spécifique des formes de 240, 150 et 120 kDa de la molécule de spectrine alpha/alpha-fodrine de toute les cellules non érythroïdes de mammifère et de la spectrine alpha de poulet.
Immunogène
Membranes de globules rouges de poulet purifiées par lyse hypotonique et énucléation mécanique.
Application
Immunohistochimie (IFA) :
Une dilution au 1/200-1/400e d'un précédent lot a été utilisée en immunohistochimie.
Ne fonctionne pas sur les coupes de tissu inclus en paraffine.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Immunoprécipitation de la chromatine :
Un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter de la spectrine alpha à partir d'extraits de protéines associées à la chromatine dérivés de cellules humaines normales, de cellules HeLa, de cellules FA-A, et de cellules FA-A transduites (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-chaîne alpha de la spectrine (non érythroïde), clone AA6, est un anticorps dirigé contre la chaîne alpha de la spectrine (non érythroïde) destiné aux analyses par IH, IP, WB et ChIP.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa traitées à la staurosporine.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la spectrine alpha/alpha-fodrine N-terminale et C-terminale dans 10 μg de lysats de cellules HeLa traitées à la staurosporine.
Description de la cible
En fonction des conditions, des formes de ~240 kDa (produit complet), de ~150 kDa (produit clivé N-terminal) et de ~120 kDa (produit C-terminal) peuvent être observées en proportions variables dans les lysats. Les formes de petite taille représentent les produits de dégradation observés durant l'apoptose.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 1 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 12 mois entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules HeLa traitées à la staurosporine.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Further analysis of the lens phenotype in Lim2-deficient mice.
Shi, Y; De Maria, AB; Wang, H; Mathias, RT; FitzGerald, PG; Bassnett, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
D A Schreihofer et al.
Neuroscience, 158(2), 602-609 (2008-11-04)
Diets high in soy are neuroprotective in experimental stroke. This protective effect is hypothesized to be mediated by phytoestrogens contained in soy, because some of these compounds have neuroprotective effects in in vitro models of cell death. We tested the
Jennifer J Schlezinger et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 125-136 (2007-04-03)
Apoptosis is a critical event in the deletion of B lymphocytes prior to their migration to the periphery. Synthetic peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARgamma) agonists, including the drug GW7845 and the environmental contaminant mono-(2-ethylhexyl) phthalate, as well as an
M Curcio et al.
Cell death & disease, 6, e1645-e1645 (2015-02-13)
The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) has an important role in neuronal survival through binding to the GFRα1 (GDNF family receptor alpha-1) receptor and activation of the receptor tyrosine kinase Ret. Transient brain ischemia alters the expression of the
Serena C Hedgepeth et al.
The Journal of biological chemistry, 290(11), 7304-7313 (2015-02-04)
The inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R) is a ubiquitously expressed endoplasmic reticulum (ER)-resident calcium channel. Calcium release mediated by IP3Rs influences many signaling pathways, including those regulating apoptosis. IP3R activity is regulated by protein-protein interactions, including binding to proto-oncogenes and tumor