Principaux documents
MAB1304
Sigma-Aldrich
Anticorps de souris anti-IgG humaines, Fd, clone HP6045
clone HP6045, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6045, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Région Fd de l'IgG humaine.
Spécificité en ELISA : (Hamilton et al., 1987)
Sous-classe 1 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 2 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 3 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 4 de l'IgG humaine 99 %
Pan-IgG humaine 100 %
Fragment Fc de l'IgG humaine 0,04 %
Fragment Fab de l'IgG humaine 100 %
Focalisation isoélectrique : pI moyen de 6,5
Immunogène
Épitope : région Fd
Application
Cet anticorps de souris anti-IgG humaine, région Fd, clone HP6045, est validé pour une utilisation en test ELISA, en dosage radio-immunologique et en western blotting pour la détection de l'IgG humaine.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Peut aussi bien servir d'anticorps de capture que d'anticorps de détection de la région Fd de l'IgG humaine [Papadea, C. et al. (1985). Clin. Chem. 31(12):1940-1945 ; Hamilton, R. G. et al. (1987). Electrophoresis, 8:127-134].
Test ELISA
Dosage radio-immunologique (RIA)
Western blotting
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shohei Ogata et al.
PloS one, 8(12), e81448-e81448 (2013-12-11)
Although intravenous immunoglobulin (IVIG) is highly effective in Kawasaki disease (KD), mechanisms are not understood and 10-20% of patients are treatment-resistant, manifesting a higher rate of coronary artery aneurysms. Murine models suggest that α2-6-linked sialic acid (α2-6Sia) content of IVIG