Principaux documents
LX2RCAL-K25
Millipore
Kit d'étalonnage Luminex 200, 25 utilisations
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
HB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Description générale
Tous les instruments xMAP doivent faire l'objet d'un étalonnage et de tests de vérification des performances réguliers, afin d'assurer le bon fonctionnement du système et l'exactitude des données. Les instruments Luminex 100/200 fonctionnant avec le logiciel xPONENT sont étalonnés à l'aide d'un kit d'étalonnage et d'un kit de vérification, chacun permettant 25 utilisations.
Application
Destiné à une utilisation avec le système Luminex 200 fonctionnant avec le logiciel xPONENT
Autres remarques
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Informations légales
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany