Principaux documents
LP4
Sigma-Aldrich
Sérum déficient en lipoprotéines, humain, 100 mg
LPDS is isolated from fresh human serum by isopycnic ultracentrifugation, and is used for blocking of interfering antibodies.
Synonyme(s) :
LPDS
About This Item
Code UNSPSC :
41105901
eCl@ss :
26020100
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique:
human
Conditions d'expédition:
dry ice
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le LPDS est isolé à partir de sérum humain fraîchement préparé par ultracentrifugation isopycnique (à équilibre de densité) aux limites de densité supérieure et inférieure de la plage de densité spécifiée (Havel et coll., 1955). Les ajustements de densité sont réalisés à l′aide de KBr solide.
Concentration : 35 mg/ml
Origine : Plasma humain fraîchement préparé. Testé négatif pour l′Ag HBs et les anticorps anti-VIH 1, anti-VIH 2 et anti-hépatite C.
Qualité
ASSURANCE QUALITÉ :
Protéine dosée par la méthode BCA de Pierce avec de la BSA en guise d′étalon. La pureté de chaque préparation est contrôlée par électrophorèse sur gel d′agarose par coloration au Fat Red 7B des lipides (2,3).
Forme physique
PBS de Dulbecco, pH 7,0, sans Ca2+. Produit filtré à l′aide d′un filtre de 0,22 micron. Stérilité non garantie.
Stockage et stabilité
Le LPDS peut être conservé sous forme congelée et est assez stable. Un milieu de culture cellulaire contenant 3 à 5 mg/ml de LPDS équivaut à peu près à un milieu contenant 10 % de sérum de veau fœtal.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The role of class II molecules in human B cell activation. Association with phosphatidyl inositol turnover, protein tyrosine phosphorylation, and proliferation.
P J Lane,F M McConnell,G L Schieven,E A Clark,J A Ledbetter
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Isolation of a human anti-epidermal growth factor receptor Fab antibody, EG-19-11, with subnanomolar affinity from naive immunoglobulin repertoires using a hierarchical antibody library system.
Byung-ung Hur,Jae-bong Yoon,Li-Kun Liu,Sang-hoon Cha
Immunology Letters null
Effects of l-amphetamine on the central neurons of the snail.
S S Huang,Y C Chuang,Y H Chen,M C Tsai
General Pharmacology null
1Alpha,25-dihydroxyvitamin D3-mediated stimulation of steroid sulphatase activity in myeloid leukaemic cell lines requires VDRnuc-mediated activation of the RAS/RAF/ERK-MAP kinase signalling pathway.
Philip J Hughes,Geoffrey Brown
Journal of Cellular Biochemistry null
Differential localization and pH dependency of phosphoinositide 1,4,5-IP3, 1,3,4,5-IP4 and IP6 receptors in rat and human brains.
A Parent,R Quirion
The European Journal of Neuroscience null