Principaux documents
KGW3A02TT3
Millipore
Capsule Opticap® XL, Polysep II 1,0/0,2 µm de dimension de pores nominale
inlet connection diam. 1-1/2 in., Opticap® XL 2, pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL2 Polysep II 1.0/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 2
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
14.2 cm (5.6 in.)
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
2 in. (5 cm)
Diamètre
14.5 cm (5.7 in.)
Surface de filtration
0.06 m2
Diam. du raccord d'entrée
1-1/2 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
14.2 cm (5.6 in.)
Diam. du raccord de sortie
1-1/2 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤45 mg/capsule
Matrice
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Caractéristiques et avantages
Format: Double Layer
Liaison
Replaces: SN1M040A8
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a 600 mL flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Autres remarques
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2