Key Documents
IPVH304F0
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
product name
Membrane Immobilon®-P en PVDF, 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
26 cm × 26 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Immobilon®-P PVDF est une membrane en fluorure de polyvinylidène (PVDF) originale et la plus utilisée pour le transfert Western. Elle présente une dimension de pores de 0,45 µm et est recommandée pour le transfert de protéines ≥ 20 kDa. La membrane Immobilon®-P se caractérise par une excellente rétention des protéines, une grande résistance physique et une large compatibilité chimique : c'est la solution idéale pour une multitude d'applications de coloration ainsi que pour la ré-hybridation dans les techniques d'immunodétection.
Application
La membrane Immobilon®-P en PVDF a été utilisée en western blotting.
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec des méthodes de détection variées, y compris les techniques radioactives, chromogènes et chimioluminescentes.
  • L'adsorption et la rétention élevées des protéines assure une plus grande sensibilité
  • Dépourvu de fissures ou de courbures contrairement à la nitrocellulose. Peut être coupée sans cassures et ré-hybridée plusieurs fois.
  • Élimine le besoin de blocage et réduit les temps de détection jusqu'à 2 heures.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tomohiko Mori et al.
Surgery, 138(1), 71-77 (2005-07-09)
Tumor necrosis factor-related, apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent inducer of apoptosis in a wide variety of tumor cells, but it does not cause toxicity in the majority of normal cells. Therefore, TRAIL could become a suitable agent for anticancer
Eri Sugawara et al.
Autophagy, 16(5), 946-955 (2019-09-06)
We aimed to investigate the involvement of macroautophagy/autophagy in autoimmunity in rheumatoid arthritis (RA) through citrullination of VIM (vimentin) and its interaction with MHC class II in synovial fibroblasts (SFs). The cell surface expression of MHC class II and B7
Maria C Todd et al.
Oncology letters, 10(1), 156-162 (2015-07-15)
Tumor-specific deregulated expression of claudins, integral membrane proteins found in tight junctions (TJs), has indicated a possible role for TJ disruption in cancer progression. The current study demonstrates the marked overexpression of claudin-3 protein in two breast cancer cell lines