Merck
IF014
Interféron-β, protéine recombinante humaine
Recombinant Human Interferon Beta 1a (Hu-IFNbeta 1a).
Synonyme(s) :
Fibroblast Interferon
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
≥95% (one N-glycosylation site)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in CHO cells
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (one N-glycosylation site)
form
liquid
specific activity
3.99 x 108 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 x 106 units/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Interféron bêta 1a humain (Hu-IFNbêta 1a) recombinant, d'un poids moléculaire d' ~ 23 kDa.
Origine du produit : ADNc obtenu à partir d'ARNm de fibroblastes humains exprimés dans des cellules CHO.
Physical form
Solution congelée dans du NaOAc 50 mM à pH 5,5 contenant 0,1 % de BSA.
Preparation Note
Une fois reçu, ce produit doit être conservé à une température inférieure ou égale à -70°C pour conserver la totalité de son activité.
Décongeler le flacon de produit par incubation dans de l'eau du robinet froide jusqu'à ce qu'il soit tout juste décongelé. L'IFNβ décongelé doit être
stocké en aliquotes de travail non diluées à -70 °C pendant six mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
La recongélation doit être effectuée sur de la glace carbonique ou dans un bain d'alcool et de glace carbonique. Le produit
doit être dilué dans un tampon contenant des protéines, par exemple 0,1 % d'albumine de sérum bovin (BSA).
Analysis Note
Activité spécifique : Déterminée par évaluation de l'inhibition de l'effet cytopathogène induit par voie virale. Dans cette analyse antivirale d'interféron, la quantité d'interféron nécessaire pour produire un effet cytopathogène de 50 % est d'environ 1 unité/ml. Les résultats sont déterminés par rapport à l'étalon de référence international de l'interféron bêta humain (Hu-IFNbêta) fourni par les National Institutes of Health. L'unité d'activité est mesurée sur des cellules VERO avec le virus de la stomatite vésiculaire (VSV).
Other Notes
Remplace : IF008
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1