A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
95%
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
95%
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Interféron alpha A humain recombinant purifié (Hu-IFN-alphaA et Hu-IFN-alpha2a). Gène humain : IFNA2
Origine du produit : ADNc obtenu à partir d'ARNm de leucocytes humains exprimés dans E. coli.
Physical form
Congelé, dans du PBS contenant de l'albumine sérique bovine (BSA) à 0,1 %.
Preparation Note
Une fois reçu, ce produit doit être conservé à une température inférieure ou égale à -70 °C pour conserver la totalité de son activité. À la décongélation, répartir le contenu du tube dans des tubes distincts afin de limiter au maximum la congélation et la décongélation. Diluer uniquement dans des tampons contenant des protéines de type albumine sérique bovine (BSA) à 0,1 %.
Analysis Note
Activité spécifique : Déterminée par évaluation de l'inhibition de l'effet cytopathogène induit par voie virale. Dans cette analyse antivirale d'interféron, la quantité d'interféron nécessaire pour produire un effet cytopathogène de 50 % est d'environ 1 unité/ml.
Other Notes
Activité spécifique : Les résultats sont déterminés par rapport à l'étalon de référence international de l'interféron alpha (Hu-IFN-alphaA) humain fourni par les National Institutes of Health. L'unité d'activité est mesurée sur des cellules MDBK d'origine bovine avec le virus de la stomatite vésiculeuse (VSV).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2