A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderGeneral description
L'angiopoïétine 1 (Ang1) et l'angiopoïétine 2 (Ang2) sont deux ligands sécrétés et étroitement apparentés qui se lient avec une affinité similaire au récepteur Tie2,
un récepteur tyrosine-kinase comportant des domaines d'homologie d'immunoglobuline et de facteur de croissance épidermique, exprimé principalement sur les cellules endothéliales et les cellules hématopoïétiques précoces. Il a été démontré que Tie2 et les angiopoïétines jouent un rôle essentiel dans l'angiogenèse embryogénique et dans de la préservation de l'intégrité de la vasculature adulte. La signalisation Ang-1/Tie-2 semble être régulée par l'angiopoïétine-2 (Ang-2), un antagoniste naturel de Tie-2 qui exerce ses effets par le biais d'un mécanisme de boucle autocrine interne. En plus de supprimer l'activation des cellules endothéliales en inhibant l'expression des molécules d'adhérence et d'inflammation, l'Ang-1 améliore la survie des cellules endothéliales et la morphogenèse capillaire, et réduit la perméabilité capillaire. Ainsi, l'Ang-1 pourrait devenir un agent thérapeutique efficace pour traiter diverses pathologies de l'endothélium, notamment de nombreuses maladies pulmonaires graves chez l'homme. L'ANG-1 humaine recombinante, dérivée de cellules HeLa, est une glycoprotéine avec étiquette histidine en position C-terminale ; cette protéine migre avec un poids moléculaire apparent de 60,0 à 70,0 kDa par SDS-PAGE dans des conditions réductrices. L'analyse de séquençage montre des séquences N-terminales commençant par Ser-20 et Asp-70 pour la protéine précurseur de 498 acides aminés.
un récepteur tyrosine-kinase comportant des domaines d'homologie d'immunoglobuline et de facteur de croissance épidermique, exprimé principalement sur les cellules endothéliales et les cellules hématopoïétiques précoces. Il a été démontré que Tie2 et les angiopoïétines jouent un rôle essentiel dans l'angiogenèse embryogénique et dans de la préservation de l'intégrité de la vasculature adulte. La signalisation Ang-1/Tie-2 semble être régulée par l'angiopoïétine-2 (Ang-2), un antagoniste naturel de Tie-2 qui exerce ses effets par le biais d'un mécanisme de boucle autocrine interne. En plus de supprimer l'activation des cellules endothéliales en inhibant l'expression des molécules d'adhérence et d'inflammation, l'Ang-1 améliore la survie des cellules endothéliales et la morphogenèse capillaire, et réduit la perméabilité capillaire. Ainsi, l'Ang-1 pourrait devenir un agent thérapeutique efficace pour traiter diverses pathologies de l'endothélium, notamment de nombreuses maladies pulmonaires graves chez l'homme. L'ANG-1 humaine recombinante, dérivée de cellules HeLa, est une glycoprotéine avec étiquette histidine en position C-terminale ; cette protéine migre avec un poids moléculaire apparent de 60,0 à 70,0 kDa par SDS-PAGE dans des conditions réductrices. L'analyse de séquençage montre des séquences N-terminales commençant par Ser-20 et Asp-70 pour la protéine précurseur de 498 acides aminés.
Origine du produit : cellules Hela
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Facteurs de croissance et récepteurs
Biochem/physiol Actions
Réactivité croisée
Aucune
Aucune
Physical form
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Analysis Note
Test de bioactivité : repose sur sa capacité à induire l'adhérence des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC).
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3