Key Documents
EZFITMAKIT
Millipore
Kit d'entretien pour rampe EZ-Fit®
Including lubricant and brush
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit d'entretien de rampe EZ-Fit® aide à nettoyer et à décontaminer la rampe EZ-Fit régulièrement selon le calendrier d'utilisation et le type d'échantillons filtrés. Le kit contient des lingettes non tissées pour nettoyer la tête de filtration, la vanne, le bouton de vanne et le joint torique, en utilisant les agents de nettoyage recommandés. Le kit contient également une petite brosse dédiée pour nettoyer le petit canal dans le support de la tête de filtration et une grande brosse pour nettoyer le boîtier de la vanne. Un lubrifiant est également fourni avec le kit pour lubrifier les joints toriques.
Application
La rampe de filtration EZ-Fit® est utilisée pour les filtrations universelles de laboratoire et le kit d'entretien aide à nettoyer et à décontaminer la rampe EZ-Fit® régulièrement.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany